Learn More
Thermo Scientific™ Existencias de tampón concentrado Pierce™ (10X y 20X)
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
500 mL
1 L
1 L
Concentración:
10 X
10X
20 X
20x
Nombre del producto químico o material:
PBS
Solución salina tamponada con fosfato
Tampón PBS Tween 20
Tampón TAE
Tampón TBE 10X
Tampón TBS
Tampón TBS Tween 20
Tampón de Tris-glicina
Tampón de Tris-glicina-SDS
Tampón de borato
Tampón de solución de PBS de Dulbecco modificada
Tamaño de la unidad:
1 LT
1 litro
500 ML
500 ml
Descripción
Nuestra variedad de soluciones de almacenamiento de tampón concentrado Pierce está lista para su uso sin tener que pesar ni disolver ingredientes secos ni ajustar el pH con base o ácido concentrado. Simplemente diluya la solución madre líquida con agua pura y continúe con su experimento.
Entre las ventajas de utilizar las soluciones de almacenamiento de tampón concentrado Pierce se incluyen:
• Comodidad — sin pesaje, sin ajuste de pH, sin necesidad de almacenar componentes individuales
• Precisión mejorada — fórmula lista para usar, de fácil dilución sin pesaje de componentes químicos
• Calidad uniforme — nuestro control de calidad garantiza que cada paquete produzca el mismo tampón uniforme
20X PBS Tween-20 se puede utilizar para preparar tampones de lavado PBS-Tween (PBS-T) para ELISA, Western y otros inmunoensayos, así como tampones de bloqueo para ensayos en placas. Cuando se diluye a 1X con agua, 20X PBS Tween-20 produce 10 mM de fosfato sódico, 0,15 M de NaCl, tampón Tween™ 20 al 0,05 % con un pH de 7,5.
20X TBS Tween-20 (solución salina tamponada con Tris con detergente Tween™ 20) se puede utilizar para preparar tampones de lavado TBS-Tween (TB-T) o tampones de bloqueo diluyentes que se usan en aplicaciones como ELISA, Western blotting y otros inmunoensayos. Cuando se diluye 20 veces en agua, dispone de un tampón TBS Tween-20 que contiene 25 mM Tris, 0,15 M de NaCl, Tween-20 al 0,05 % con un pH de 7,5 listo para su uso.
La solución salina tamponada con Tris 20X (TBS) es una solución madre para preparar tampones de Tris-NaCl (TBS) para utilizarlos como tampones de lavado y diluyentes de anticuerpos para ELISA, Western blotting y otros inmunoensayos. La solución salina tamponada con Tris 20X (TBS) produce 25 mM de Tris, 0,15 M de NaCl y un pH de 7,2 a 7,5 cuando se diluye con agua a 1X.
La solución salina tamponada con fosfato 20X (PBS) es ideal para preparar tampones de PBS para su uso en entrecruzamientos, biotinilación y reacciones de etiquetado fluorescente que requieren un tampón sin aminas. Cuando se diluye 20 veces en agua, la solución produce 10 mM de fosfato sódico y 0,15 M de NaCl con un pH de 7,5.
El tampón de Tris-glicina-SDS 10X produce 0,025 M de Tris, 0,192 M de glicina, SDS al 0,1 % y pH 8,5 cuando se diluye con agua a 1X.
El tampón de borato 20X es ideal para preparar soluciones tampón de borato de sodio para su uso en procedimientos de modificación de proteínas que requieren un tampón sin aminas con un pH alcalino. El tampón de borato 20X produce 50 mM de borato con un pH de 8,5 cuando se diluye a 1X con agua.
La solución PBS de Dulbecco modificado 20X se utiliza para preparar una solución salina tamponada con fosfato sódico y potásico (D-PBS) fisiológica utilizada para tampones de lavado y diluyentes de anticuerpos en inmunoensayos como ELISA y Western blot. La solución PBS de Dulbecco modificada 20X produce 8 mM de fosfato sódico, 2 mM de fosfato potásico, 0,14 M de NaCl, 10 mM de KCl y 7,4 de pH, cuando se diluye con agua a 1X.
El tampón de Tris-glicina 10X es una solución madre que ahorra espacio ideal para preparar rápidamente tampones de transferencia de Tris-glicina (pH 8,5) estándar que se usan para ensayos tipo Western blotting que emplean electroforesis de geles de Tris-glicina. Cuando se diluye 10 veces en agua o en metanol al 20 %, la solución produce 0,025 M de Tris y 0,192 M de glicina con un pH de 8,5.
La solución madre tampón TBE 10X es ideal para la fundición y preparación del tampón de funcionamiento Tris-borato-EDTA (TBE) utilizado para la electroforesis en gel de agarosa y poliacrilamida de ácidos nucleicos. Cuando se diluye a 1X, el tampón TBE contiene 0,089 M de Tris, 0,089 M de borato y 2 mM de EDTA con un pH de 8,2 a 8,4.
La solución PBS Tween-20 de Dulbecco 20X modificada permitirá que la solución salina tamponada con fosfato sódico y potásico (D-PBS) fisiológica se utilice como tampón de lavado para ensayos tipo ELISA, Western blot y otros inmunoensayos, o bien como tampón diluyente o de bloqueo para ensayos basados en placas. La solución PBS Tween-20 de Dulbecco modificada 20X (D-PBS-T) produce 8 mM de fosfato sódico, 2 mM de fosfato potásico, 0,14 M de NaCl, 10 mM de KCl y Tween™ 20 al 0,05 % con un pH de 7,4, cuando se diluye con agua a 1X.
El tampón TAE 20X es una solución madre que ahorra espacio ideal para la fundición y preparación del tampón de desplazamiento de Tris-acetato-EDTA (TAE) que se utiliza para la electroforesis de ácidos nucleicos en geles de agarosa. Cuando se diluye a 1X con agua, dispone un tampón con 0,04 M de Tris, 0,04 M de acetato y 1 mM de EDTA con un pH de 8,2 a 8,4 listo para su uso.
• Comodidad — sin pesaje, sin ajuste de pH, sin necesidad de almacenar componentes individuales
• Precisión mejorada — fórmula lista para usar, de fácil dilución sin pesaje de componentes químicos
• Calidad uniforme — nuestro control de calidad garantiza que cada paquete produzca el mismo tampón uniforme
20X PBS Tween-20 se puede utilizar para preparar tampones de lavado PBS-Tween (PBS-T) para ELISA, Western y otros inmunoensayos, así como tampones de bloqueo para ensayos en placas. Cuando se diluye a 1X con agua, 20X PBS Tween-20 produce 10 mM de fosfato sódico, 0,15 M de NaCl, tampón Tween™ 20 al 0,05 % con un pH de 7,5.
20X TBS Tween-20 (solución salina tamponada con Tris con detergente Tween™ 20) se puede utilizar para preparar tampones de lavado TBS-Tween (TB-T) o tampones de bloqueo diluyentes que se usan en aplicaciones como ELISA, Western blotting y otros inmunoensayos. Cuando se diluye 20 veces en agua, dispone de un tampón TBS Tween-20 que contiene 25 mM Tris, 0,15 M de NaCl, Tween-20 al 0,05 % con un pH de 7,5 listo para su uso.
La solución salina tamponada con Tris 20X (TBS) es una solución madre para preparar tampones de Tris-NaCl (TBS) para utilizarlos como tampones de lavado y diluyentes de anticuerpos para ELISA, Western blotting y otros inmunoensayos. La solución salina tamponada con Tris 20X (TBS) produce 25 mM de Tris, 0,15 M de NaCl y un pH de 7,2 a 7,5 cuando se diluye con agua a 1X.
La solución salina tamponada con fosfato 20X (PBS) es ideal para preparar tampones de PBS para su uso en entrecruzamientos, biotinilación y reacciones de etiquetado fluorescente que requieren un tampón sin aminas. Cuando se diluye 20 veces en agua, la solución produce 10 mM de fosfato sódico y 0,15 M de NaCl con un pH de 7,5.
El tampón de Tris-glicina-SDS 10X produce 0,025 M de Tris, 0,192 M de glicina, SDS al 0,1 % y pH 8,5 cuando se diluye con agua a 1X.
El tampón de borato 20X es ideal para preparar soluciones tampón de borato de sodio para su uso en procedimientos de modificación de proteínas que requieren un tampón sin aminas con un pH alcalino. El tampón de borato 20X produce 50 mM de borato con un pH de 8,5 cuando se diluye a 1X con agua.
La solución PBS de Dulbecco modificado 20X se utiliza para preparar una solución salina tamponada con fosfato sódico y potásico (D-PBS) fisiológica utilizada para tampones de lavado y diluyentes de anticuerpos en inmunoensayos como ELISA y Western blot. La solución PBS de Dulbecco modificada 20X produce 8 mM de fosfato sódico, 2 mM de fosfato potásico, 0,14 M de NaCl, 10 mM de KCl y 7,4 de pH, cuando se diluye con agua a 1X.
El tampón de Tris-glicina 10X es una solución madre que ahorra espacio ideal para preparar rápidamente tampones de transferencia de Tris-glicina (pH 8,5) estándar que se usan para ensayos tipo Western blotting que emplean electroforesis de geles de Tris-glicina. Cuando se diluye 10 veces en agua o en metanol al 20 %, la solución produce 0,025 M de Tris y 0,192 M de glicina con un pH de 8,5.
La solución madre tampón TBE 10X es ideal para la fundición y preparación del tampón de funcionamiento Tris-borato-EDTA (TBE) utilizado para la electroforesis en gel de agarosa y poliacrilamida de ácidos nucleicos. Cuando se diluye a 1X, el tampón TBE contiene 0,089 M de Tris, 0,089 M de borato y 2 mM de EDTA con un pH de 8,2 a 8,4.
La solución PBS Tween-20 de Dulbecco 20X modificada permitirá que la solución salina tamponada con fosfato sódico y potásico (D-PBS) fisiológica se utilice como tampón de lavado para ensayos tipo ELISA, Western blot y otros inmunoensayos, o bien como tampón diluyente o de bloqueo para ensayos basados en placas. La solución PBS Tween-20 de Dulbecco modificada 20X (D-PBS-T) produce 8 mM de fosfato sódico, 2 mM de fosfato potásico, 0,14 M de NaCl, 10 mM de KCl y Tween™ 20 al 0,05 % con un pH de 7,4, cuando se diluye con agua a 1X.
El tampón TAE 20X es una solución madre que ahorra espacio ideal para la fundición y preparación del tampón de desplazamiento de Tris-acetato-EDTA (TAE) que se utiliza para la electroforesis de ácidos nucleicos en geles de agarosa. Cuando se diluye a 1X con agua, dispone un tampón con 0,04 M de Tris, 0,04 M de acetato y 1 mM de EDTA con un pH de 8,2 a 8,4 listo para su uso.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tampón TBS |
| Concentración | 20 X |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Western blotting |
| pH | 7.2 |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 500 mL |
| Formulación | Base de Tris, cloruro de sodio |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 500ML 20X TBS BUFFER 20
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium chloride, tris (hydroxymethyl) aminomethane