Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo de proteínas Pierce™ Coomassie (Bradford)
Reactivo de ensayo listo para su uso, que vira de marrón a morado (A595 nm), para su uso compatible con agentes de reducción clásicos para medir la concentración total de proteínas en comparación con el patrón de proteínas.
Marca: Thermo Scientific™ 23200
142.67 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Mida la concentración de proteínas con una formulación estable del reactivo original de Bradford descrito en la documentación con el kit de ensayo de proteínas con Coomassie Thermo Scientific™ Pierce.
El kit de ensayo de proteínas con Coomassie Pierce es una formulación lista para su uso del popular reactivo de ensayo descrito originalmente por Bradford en 1976. Cuando se mezcla con una solución de proteínas, el reactivo del colorante Coomassie acídico cambia su color de marrón a azul en relación con la cantidad de proteínas presentes en la muestra. Las determinaciones de proteínas se realizan por comparación con la respuesta al color de estándares de ensayos de proteínas, normalmente preparados como una serie de diluciones conocidas de seroalbúmina bovina (BSA) o gammaglobulina bovina (BGG). El kit incluye el reactivo de ensayo de proteínas con Coomassie y un paquete de ampollas estándar de albúmina. El sencillo procedimiento se puede adaptar a prácticamente cualquier escala de volumen, incluidos tubos de ensayo, cubetas y microplacas.Características destacadas:
Reactivo de Bradford: un kit estable listo para su uso del reactivo de ensayo de Bradford
Colorimétrico: medición con un espectrofotómetro estándar o lector de placas (595 nm).
Fácil de usar: un solo reactivo, no es necesaria la preparación de un reactivo de trabajo
Rápido: desarrollo prácticamente inmediato del color; agregar, mezclar y leer los resultados
Intervalo amplio: detecta la concentración de proteínas en un intervalo de 1 a 1500 μg/ml
Flexible: con las instrucciones, se suministran protocolos de microplaca y cubeta adaptables a diversas gamas de trabajos diana.
Incluye:
Reactivo de ensayo de proteínas con Coomassie y 10 ampollas de patrón de albúmina
Especificaciones
Suficiente para:
|
|
Colorimétrico | |
Ensayo de cuantificación de proteínas | |
630 ensayos en tubo o 3800 ensayos en microplaca | |
Espectrofotómetro, lector de microplacas |
Ensayo de Bradford | |
Pierce™ | |
Sin especificidad | |
Detección basada en soluciones, absorbancia | |
950 mL |
Seguridad y manipulación
- Pierce Coomassie (Bradford) Protein Assay Kit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: phosphoric acid, methanol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZL402129 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 23200 |
ZJ400242 | Certificado de análisis | 16/12/2024 | 23200 |
ZI399159 | Certificado de análisis | 15/10/2024 | 23200 |
ZI394927 | Certificado de análisis | 15/10/2024 | 23200 |
ZG394928 | Certificado de análisis | 16/08/2024 | 23200 |