Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de ensayo Pierce™ Coomassie Plus (Bradford)
Código de producto. 10495315 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
300 ml
Tamaño de la unidad:
300 ml
10495315 300 ml 300 ml
1 options
Código de producto. 10495315
Marca: Thermo Scientific™ 23238
Reactivo de ensayo rápido y listo para su uso, que vira de marrón a morado (A595 nm), para su uso compatible con agentes de reducción clásicos para medir la concentración total de proteínas en comparación con el patrón de proteínas.
El ensayo de proteínas Coomassie Plus Pierce Thermo Scientific™ es un reactivo de ensayo Bradford de alto rendimiento: uno de los métodos de cuantificación de proteínas más rápidos, sencillos y populares disponibles.
El reactivo de ensayo Pierce Coomassie Plus es una solución única lista para su uso para medir la concentración de proteínas. Añada el reactivo para igualar los volúmenes de muestras y estándares, mezcle y mida la absorbencia a 595 nm. El ensayo tiene un bajo coste por muestra y se puede realizar en formato de microplaca o de tubo de ensayo. El reactivo de ensayo Pierce Coomassie Plus proporciona una mayor linealidad de respuesta y solo la mitad de variabilidad proteína a proteína de otras formulaciones del ensayo Bradford disponibles en el mercado.
Características destacadas:
  • Colorimétrico: medición con un espectrofotómetro estándar o lector de placas (595 nm).
  • Fácil de usar: un solo reactivo, no es necesaria la preparación de un reactivo de trabajo
  • Rápido: desarrollo prácticamente inmediato del color; agregar, mezclar y leer los resultados
  • Intervalo amplio: detecta la concentración de proteínas en un intervalo de 1 a 1500 μg/ml
  • Mejor: uniformidad de respuesta y linealidad mejoradas en comparación con las formulaciones de Bradford tradicionales
  • Flexible: con las instrucciones, se suministran protocolos de microplaca y cubeta adaptables a diversas gamas de trabajos diana.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Descripción Reactivo de ensayo de proteínas Pierce Coomassie Plus (Bradford)
ensayo Ensayo de Bradford
Método de detección Colorimétrico
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Ensayo de cuantificación de proteínas
Especificidad Sin especificidad
Para utilizar con (aplicación) Detección basada en soluciones, absorbancia
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro, lector de microplacas
Cantidad 300 ml
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Coomassie PlusTM Protein Assay Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: phosphoric acid, methanol