Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Glow Assay Kit
Obtener una señal de bioluminiscencia brillante y estable (vida útil media superior a 1 hora) en presencia de indicadores de luciferasa de Cypridina.
Marca: Thermo Scientific™ 16170
102.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
El kit de ensayo de luminiscencia de luciferasa de Cypridina Thermo Scientific™ Pierce proporciona una señal de bioluminiscencia extremadamente brillante y estable (vida útil media superior a 1 hora) en presencia indicadores de luciferasa de Cypridina.
Este kit de ensayo de luminiscencia de luciferasa Pierce contiene reactivos para medir la actividad de luciferasa de Cypridina en medios de cultivo celular de mamíferos y lisados. Cuando se utiliza con los vectores de luciferasa de Cypridina de Thermo Scientific, el kit proporciona un sistema de ensayo bioluminiscente extremadamente sensible para la detección de secreción o intracelular de la actividad de la luciferasa. La salida de luz generada por la reacción de la luciferasa puede correlacionarse con la cantidad de proteína de la luciferasa producida, que a su vez es proporcional a la actividad del promotor de la expresión de conducción de la luciferasa. El kit se puede utilizar para detectar la actividad de cualquier luciferasa de Cypridina o derivados que utilizan Vargulina como sustrato.Características destacadas:
Sensible: detección altamente sensible de la actividad de luciferasa de Cypridina
Luciferasa segregada: permite ensayos en tiempo real y estudios cinéticos sin destruir células
Estable: los reactivos proporcionan una mayor estabilidad de la señal en comparación con los ensayos de flash
Simple: no requiere un luminómetro con inyectores
Compatible: reactivos de ensayo compatibles con otras luciferasas de Cypridina o de Vargula
Fácilmente automatizable: compatible con los ensayos de alto rendimiento
Práctico: contiene un tampón de lisis celular universal y reactivos de ensayo de luminiscencia optimizados
Seguro: permite realizar ensayos no radioactivos
Incluye:
Tampón de lisis celular, tampón de reacción y sustrato
Requiere:
Luciferasa de Cypridina y luminómetro u otro instrumento capaz de controlar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Luminoskan Ascent y Varioskan Flash de Thermo Scientific
Recomendada para:
Estudios promotores para analizar los elementos reguladores en cis y los factores de la transacción; cribaje de medicamentos; cribaje de ARNip y ARNmi; ensayos multiplex para estudiar efectos inespecíficos; ensayos de transmisión de ruta secretora/localización de proteínas; análisis de la vía de transducción de señal; estudios de ARN splicing
Especificaciones
Kit de ensayo | |
Kit de 100 reacciones | |
Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa | |
Bioluminiscente | |
Placa de 384 pocillos, placa de 96 pocillos | |
Sustrato químico | |
Sustrato de luciferasa | |
Vargulina (cipridina luciferina) |
Luciferasa, cipridina luciferasa | |
• Tampón de ensayo Glow cipridina, 5 ml, almacenar a 4 °C • Vargulina (1X), 5 µl, almacenar a -20 °C • Tampón de lisis celular 2X, 6 ml, almacenar a temperatura ambiente Tras su recepción, almacene el kit a -20 °C o almacene los componentes individuales como se ha indicado con anterioridad. |
|
Células de mamíferos | |
Luminómetro (microplaca) | |
Enzima etiquetada | |
Quimioluminiscencia mejorada | |
Pierce™ |
Seguridad y manipulación
- Pierce Cypridina Luciferase Glow Assay Kit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: methanol