Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Dextran Desalting Columns (5K MWCO)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Thermo Scientific Pierce Dextran Desalting Columns are ready-to-use, disposable, gel-filtration columns for separating proteins and other macromolecules from low molecular-weight buffer salts and reagents.
Características destacadas:
Formato: columnas de flujo por gravedad (goteo) preempaquetadas.
Tipo de resina: dextrano poroso entrecruzado granulado (de 50 a 150 μM de diám.).
Caudal: aprox. 1 ml/min (relativamente rápido con respecto a otras resinas de desalado).
Estabilidad química: compatible con agua, soluciones salinas, numerosos disolventes orgánicos y condiciones ácidas o alcalinas
Estabilidad mecánica: rigidez media en comparación con otras resinas de filtración en gel
Termoestabilidad: se puede esterilizar en autoclave en seco o en solución a un pH neutro durante 30 minutos a 120 °C sin que afecte a sus propiedades cromatográficas.
Incluye:
Columnas preempaquetadas con tapones superiores e inferiores
Recomendada para:
Eliminar sales de soluciones de proteínas; separar el fenol de preparaciones de ácido nucleico; separar el exceso de entrecruzador de preparaciones conjugadas; eliminar el exceso de agentes de derivación de proteínas modificadas; eliminar colorantes que no han reaccionado de anticuerpos fluorescentes; eliminar radiomarcadores libres de proteínas etiquetadas; intercambiar un tampón por otro
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Columna de desalación |
| Contenido y almacenamiento | Conservar a temperatura ambiente o a 4 °C. |
| Formato | Columna de flujo por gravedad |
| Diana de purificación | Intercambio de tampones, proteína |
| Tipo de columna | Exclusión por tamaño, resina de dextrano |
| MWCO | 5.0 kDa |
| Línea de productos | Pierce |
| Desechables | Sí |
| Cantidad | 5 columnas |
| Volumen (métrico) | 5 mL |