Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Dextran Desalting Columns (5K MWCO)
Ready-to-use, gel-filtration Thermo Scientific Pierce Dextran Desalting Columns can separate proteins and macromolecules from low-molecular weight buffer salts and reagents up to 5000 Daltons (5 kDa) in 5- or 10-mL volumes.
Marca: Thermo Scientific™ 43233
168.15 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
Thermo Scientific Pierce Dextran Desalting Columns are ready-to-use, disposable, gel-filtration columns for separating proteins and other macromolecules from low molecular-weight buffer salts and reagents.
Las columnas de desalado de dextrano están preempaquetadas con gránulos de dextrano entrecruzado que tienen un diámetro húmedo de 50 a 150 μm y un punto de corte de peso molecular (MWCO) o límite de exclusión equivalente a 5000. Los dos tamaños de las columnas preempaquetadas son adecuados para procesar muestras de entre 0,25 y 2,5 ml. Las columnas desalan o intercambian el tampón de las muestras biológicas que se añaden a la parte superior de la columna y que pueden gotear por el lecho de resina. Las sales disueltas y otras moléculas pequeñas migran por la columna más lentamente que las proteínas y demás macromoléculas de la muestra; las proteínas desaladas salen de la columna primero y se pueden aislar adquiriendo fracciones discontinuas de solución drenada de la punta de la columna. La resina de dextrano es estable en agua, soluciones salinas, disolventes orgánicos y condiciones alcalinas o ácidas. Tiene una buena rigidez y excelentes propiedades de flujo. La resina de dextrano es termoestable y se puede esterilizar en autoclave en seco o en una solución con un pH neutro durante 30 minutos a 120 °C sin que afecte a sus propiedades cromatográficas.Características destacadas:
Formato: columnas de flujo por gravedad (goteo) preempaquetadas.
Tipo de resina: dextrano poroso entrecruzado granulado (de 50 a 150 μM de diám.).
Caudal: aprox. 1 ml/min (relativamente rápido con respecto a otras resinas de desalado).
Estabilidad química: compatible con agua, soluciones salinas, numerosos disolventes orgánicos y condiciones ácidas o alcalinas
Estabilidad mecánica: rigidez media en comparación con otras resinas de filtración en gel
Termoestabilidad: se puede esterilizar en autoclave en seco o en solución a un pH neutro durante 30 minutos a 120 °C sin que afecte a sus propiedades cromatográficas.
Incluye:
Columnas preempaquetadas con tapones superiores e inferiores
Recomendada para:
Eliminar sales de soluciones de proteínas; separar el fenol de preparaciones de ácido nucleico; separar el exceso de entrecruzador de preparaciones conjugadas; eliminar el exceso de agentes de derivación de proteínas modificadas; eliminar colorantes que no han reaccionado de anticuerpos fluorescentes; eliminar radiomarcadores libres de proteínas etiquetadas; intercambiar un tampón por otro
Especificaciones
Columna de desalación | |
Columna de flujo por gravedad | |
Exclusión por tamaño, resina de dextrano | |
Pierce™ | |
5 columnas |
Conservar a temperatura ambiente o a 4 °C. | |
Intercambio de tampones, proteína | |
5.0 kDa | |
Sí | |
10 mL |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZA391766 | Certificado de análisis | 25/01/2024 | 43233 |
SPECS | Certificado de análisis | 25/01/2024 | 43233 |
YL376562 | Certificado de análisis | 25/01/2024 | 43233 |
YC361905 | Certificado de análisis | 08/04/2023 | 43233 |
XG358375 | Certificado de análisis | 08/07/2022 | 43233 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Impulse la proteómica
Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.Promo Code: 25977Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 92%