Learn More
Thermo Scientific™ Dimetilformamida (DMF) Pierce™, grado de secuenciación
Código de producto. 13457076 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 ml
Tamaño de la unidad:
50 ml
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 13457076
Marca: Thermo Scientific™ TS20673
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Realice aplicaciones de cromatografía de líquidos (HPLC) y espectrometría de masas (LC-MS) con este disolvente de DMF puro al 99,5 % con baja absortividad UV.
La dimetilformamida (DMF) Thermo Scientific™ Pierce™ es una preparación de grado de secuenciación con propiedades de alta pureza y absortividad uniforme para su uso en métodos de HPLC y espectrometría de masas.
Esta dimetilformamida de grado de secuenciación se purifica especialmente mediante un método patentado y se prueba para garantizar la uniformidad entre lotes con una baja absorbancia UV, a fin de proporcionarle la detección más sensible en todas las longitudes de onda. La DMF se envasa en frascos de vidrio ámbar con disolvente y se sella con tapones de fluorocarbono con revestimiento de PTFE para lograr una protección definitiva.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Riesgos Inflamable, tóxico, irritante
Nombre del elemento Dimetilformamida (DMF)
Almacenamiento Temperatura ambiente
Formulario Líquido
Cantidad 50 ml
Formulación 99,5 % Dimetilformamida
Línea de productos Pierce
Para utilizar con LC-MS
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.