Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Disposable Column Trial Pack
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las columnas de plástico desechables Thermo Scientific™ Pierce son columnas vacías con fritas y tapones coincidentes para su uso en una variedad de técnicas de desalación o de afinidad a base de resinas.
Información adicional y pedidos en línea
Características destacadas:
- Para purificación por afinidad de flujo por gravedad de sobremesa y cromatografía de exclusión por tamaños
- Se suministra completo con discos de polietileno porosos, tapones y tapas
- Las columnas se pueden preempaquetar y almacenar hasta que sea necesario
- Compatible con la mayoría de los tipos de eluyentes acuosos de tampón utilizados habitualmente en cromatografía
- Se pueden acoplar embudos de plástico para expandir el depósito de tampón y aumentar los caudales
Incluye:
El paquete de muestra contiene dos columnas de cada uno de los tamaños disponibles (seis columnas en total), accesorios a juego para las columnas (discos y tapones) y un embudo (extensor del depósito de la columna)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Paquete de prueba de columnas desechables |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 6 columns |
| Tipo | Columna desechable |
| Formato | Columna de flujo por gravedad |
| Tipo de columna | Columna vacía |