Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DSP, formato No-Weigh™
Entrecruce aminas a aminas con ditiobis sucinimidil propionato, compuesto por grupos de éster NHS y brazo separador de 12,0 A con disulfuro, escindible con agentes reductores.
158.00€ - 371.00€
Especificaciones
Reactividad química | Amina-amina |
---|---|
Cleavable | Por tioles |
Descripción | DSP |
Peso molecular | 404.42 |
Pegilado | No |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15973902
|
Thermo Scientific™
A35393 |
10 x 1 mg |
158.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11821315
|
Thermo Scientific™
22586 |
50 mg |
191.00€
50 miligramos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10731945
|
Thermo Scientific™
22585 |
1 g |
371.00€
1 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El entrecruzador DSP (reactivo de Lomant) Thermo Scientific™ Pierce es un entrecruzador reactivo a las aminas con extremos reactivos al éster NHS y un enlace de disulfuro escindible en su agente separador.
Características destacadas:
- Escindible mediante agentes reductores
- Membrana permeable
- Acilato en medio acuoso u orgánico en un plazo de dos minutos a temperatura ambiente
- Semivida de cuatro a cinco horas de éster a pH 7,0
- Grupos reactivos: Éster NHS (homofuncional)
- Reactiva a: grupos amino
Especificaciones
Amina-amina | |
DSP | |
No | |
Tras su recepción, almacene el producto a 4 °C. | |
Etiqueta química | |
Éster NHS | |
Polvo | |
Estándar, de un solo uso, de calidad superior | |
Entrecruzador |
Por tioles | |
404.42 | |
12,0 Å | |
Sí | |
Homobifuncionales | |
Medio (de 10 a 30 Å) | |
DMF, DMSO | |
No |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.