Learn More
Thermo Scientific™ DTNB (reactivo de Ellman) (ácido 5,5-ditio-bis-(2-nitrobenzoico)
Código de producto. 10086113 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
10086113 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10086113
Marca: Thermo Scientific™ 22582
Mida las cisteínas de los péptidos u otros sulfhidrilos libres y reducidos (grupos -SH) en la solución mediante este compuesto coloreado que reacciona con grupos tiol (Amáx. 412 nm).
El DTNB (reactivo de Ellman) Thermo Scientific™ Pierce reacciona con grupos sulfhidrilo para producir un producto coloreado que proporciona un método fiable para medir cisteínas reducidas y otros sulfhidrilos libres en solución.'
Una solución de este compuesto da lugar a un producto medible de color amarillo cuando reacciona con sulfhidrilos. En consecuencia, el reactivo de Ellman es muy útil como reactivo de ensayo de sulfhidrilo debido a su especificidad por grupos –SH a pH neutro, con alto coeficiente de extinción molar y tiempo de reacción corto. Los grupos sulfhidrilo pueden estimarse en una muestra comparándolo con una curva patrón obtenida a partir de concentraciones conocidas de un compuesto que contiene sulfhidrilo, como la cisteína. Alternativamente, los grupos sulfhidrilo pueden cuantificarse en referencia al coeficiente de extinción de TNB.
Características destacadas:
  • Detección de sulfhidrilo: reacciona cuantitativamente con grupos sulfhidrilo libres (reducidos)
  • Colorimétrico: da lugar a productos coloreados que permiten la medición espectrofotométrica en tubos o microplacas
  • Método de ensayo probado: los compuestos químicos bien caracterizados permiten la cuantificación de grupos sulfhidrilo de péptidos o proteínas mediante el cálculo del coeficiente de extinción o la comparación con un patrón de cisteína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto DTNB
Cantidad 5 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • DTNB (Ellman's Reagent) (5,5-dithio-bis-(2-nitrobenzoic acid)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3,3'-dithiobis [6-nitrobenzoic] acid