Learn More
Thermo Scientific™ Sustrato para inmunotransferencia (Western Blotting) de ECL Pierce™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El sustrato de inmunotransferencia (Western blotting) de ECL Thermo Scientific™ Pierce es un sustrato de peroxidasa de nivel básico y valor añadido para la quimioluminiscencia mejorada (ECL) que sustituye directamente los productos más costosos sin necesidad de volver a optimizar las condiciones.
El sustrato de inmunotransferencia (Western blotting) de ECL Pierce proporciona fiabilidad y rendimiento equivalentes a otros sustratos quimioluminiscentes mejorados (ECL) estándar para la detección de la actividad de la enzima de la peroxidasa de rábano picante (HRP), aunque cuesta mucho menos. Dado que las formulaciones de los reactivos de peróxido y luminol son idénticas a otros productos de sustratos del mercado, se puede cambiar a ECL Pierce sin necesidad de optimizar las condiciones de sondaje ni los protocolos de incubación. Cámbiese a ECL Pierce ECL y ahorre gran cantidad de dinero.
Características destacadas:
Sustrato de ECL – sustrato quimioluminiscente mejorado para la detección de la actividad de la peroxidasa de rábano picante (HRP) de anticuerpos y otras sondas de inmunotransferencia (Western blot).
Precio aproximado de la mitad de otros sustratos de ECL: unos gastos generales bajos y el compromiso con los valores del cliente permiten a Thermo Fisher Scientific poner este producto a su disposición a un precio significativamente más bajo que otras empresas (esta afirmación se basa en la lista de precios estadounidense de 2010).
Optimización innecesaria: el cambio al sustrato de ECL Pierce desde cualquier otro sustrato de ECL de nivel básico no requiere una optimización ni cambios de los protocolos.
Un nombre en el que puede confiar: puede contar con la gran garantía de calidad, asistencia técnica y reputación de los productos de investigación sobre proteínas Thermo Scientific Pierce.
Incluye:
Reactivos de detección 1 y 2
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sustrato |
| Método de detección | Quimioluminiscente |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
| Membrane Compatibility | Nitrocelulosa, PVDF |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 50 mL |
| Substrate | Peroxidasa de rábano picante |
| Concentraciones de anticuerpos recomendadas | 2°: 1:1-15 K (0,07-1 μg/ml), 1°: 1:1 K (0,2- 10 μg/ml) |
| Sensibilidad | Picograma bajo |
| Mostrar más |