Learn More
Thermo Scientific™ EDTA
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Descripción
EDTA Thermo Scientific™ Pierce es útil como quelante de metales alcalinotérreos, así como hierro, cobre y cinc en diversos métodos de laboratorio.
Información adicional y pedidos en línea
El EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) es útil como quelante de metales alcalinotérreos, así como hierro, cobre y cinc.
- Polvo cristalino blanco
- ≥ 99,0 % puro
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | EDTA |
| CAS | 6381-92-6 |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Fórmula molecular | C10H14N2Na2O8·2H2O |
| Tipo de producto | EDTA |
| Pureza | ≥ 99% |
| Cantidad | 500 g |
| Sinónimo | EDTA disodium salt dihydrate |
| Formulario | Polvo |