Learn More
Thermo Scientific™ ELISA Blocker Blocking Buffer
Aumenta la relación señal-ruido y minimiza el fondo
Marca: Thermo Scientific™ N502
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El reactivo se vende listo para el uso.
Especificaciones
Tampón bloqueante | |
Líquido | |
Almacenar a 2–8 °C. |
1 L | |
ELISA |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZL395567 | Certificado de análisis | 21/12/2024 | N502 |
ZJ392450 | Certificado de análisis | 19/10/2024 | N502 |
ZG388282 | Certificado de análisis | 08/08/2024 | N502 |
ZE386656 | Certificado de análisis | 23/05/2024 | N502 |
ZC386568 | Certificado de análisis | 04/04/2024 | N502 |
Título del producto
Thermo Scientific™ ELISA Blocker Blocking Buffer > Bloqueante ELISA; 1 l