Learn More
Thermo Scientific™ Solución de bromuro de etidio (0,625 mg/ml)
Visualice el ADN fluorescente en varias aplicaciones de biología molecular con estas soluciones de bromuro de etidio diluidas (0,625 mg/ml) o concentradas (10 mg/ml).
Marca: Thermo Scientific™ 17896
76.00 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 1239-45-8 Peso : 0.80000kg
Descripción
El bromuro de etidio Thermo Scientific™ Pierce está disponible como soluciones diluidas (0,625 mg/ml) y más concentradas (10 mg/ml) para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de biología molecular para la visualización de ADN fluorescente.
El bromuro de etidio Thermo Scientific™ Pierce está disponible como soluciones diluidas (0,625 mg/ml) y más concentradas (10 mg/ml) para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de biología molecular que se usan en la visualización de ADN fluorescente.
Características destacadas:
Solución EtBr de 0,625 mg/ml:
- Cada gota contiene 25μg de bromuro de etidio y es ideal para un gel de agarosa de 50 ml
- Tras añadir una gota de solución por cada 50 ml de gel, la concentración final de EtBr será 0,5μg/ml, que es la concentración recomendada para electroforesis de ácidos nucleicos
- También se puede utilizar como tampón de desplazamiento o para geles de tinción después de la electroforesis
Solución EtBr de 10 mg/ml:
- Una manera segura y cómoda de usar el bromuro de etidio al tiempo que se reduce la exposición
Especificaciones
Guárdela a temperatura ambiente, protegida de la luz. | |
Fluorescente | |
Solución de bromuro de etidio |
Detección en gel | |
Bromuro de etidio | |
ARN, ADN |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.