Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Kit, SuperSignal™ West Pico, Mouse
Para la detección a nivel de picograma y el desarrollo de Western Blot en menos de 1 hora después de la transferencia de gel.
177.00€ - 355.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Kit western blot |
---|---|
Método de detección | Quimioluminiscente |
Formulario | Líquido |
Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
Membrane Compatibility | Nitrocelulosa, PVDF |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10369024
|
Thermo Scientific™
35060 |
Kit western blot rápido Pierce, SuperSignal West Pico Substrate, ratón |
355.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10605465
|
Thermo Scientific™
35065 |
Kit western blot rápido Pierce, SuperSignal West Pico Substrate, ratón, tamaño de prueba |
177.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El kit Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot, sustrato SuperSignal West Pico, contiene reactivos optimizados y un protocolo que permite realizar detecciones a niveles de picograma y reducir el desarrollo de un Western Blot típico a menos de 1 hora después de la transferencia del gel.
Estos kits Fast Western Blot requieren tiempo de manipulación mínimo y producen resultados comparables a la técnica Western Blotting clásica con el substrato quimioluminiscente SuperSignal West Pico. Los kits contienen todos los reactivos necesarios para completar un Western Blotting con sonda utilizando un anticuerpo primario de ratón o de conejo. Al igual que otros métodos de Western Blotting, el sustrato SuperSignal West Pico incluido produce una señal quimioluminiscente que es detectable usando métodos fotográficos u otros métodos de obtención de imágenes. Los blots desarrollados pueden exponerse y descartarse repetidamente del anticuerpo primario y reprobarse.Características destacadas:
-
Rápido: niveles de picogramas de detección en alrededor de una hora
-
Práctico: sin necesidad de utilizar hardware caro o vacío; sin problemas de obstrucción
-
Sencillo: el protocolo optimizado hace que el análisis de Western Blot sea más fácil que nunca
-
Económico: sin consumibles ni equipo adicionales que se deban comprar
-
Estable: todos los componentes del kit son estables durante un año almacenados a 4 °C
-
Fácil: los kits fáciles de completar contienen todos los componentes necesarios para bloquear, sondear y desarrollar una inmunotransferencia con cualquier anticuerpo primario de ratón o conejo estándar
Compatibles con:
Papel de filtro y membranas Pierce; película CL-Xposure™ para Western blot; potenciador de señal para Western blot Pierce; tampón de lavado («stripping») para Western blot Restore Plus™
Especificaciones
Kit western blot | |
Líquido | |
Nitrocelulosa, PVDF | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Ratón |
Quimioluminiscente | |
Western Blot | |
Pierce™, SuperSignal™ | |
Peroxidasa de rábano picante | |
Nivel de picograma |