Learn More
Thermo Scientific™ Solución de calibración Pierce™ FlexMix™ para espectrómetros de masas Auto-Ready
Código de producto. 17757453 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 4 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
17757453 2 x 4 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 17757453
Marca: Thermo Scientific™ A51739
Una fórmula líquida lista para usar, estable a temperatura ambiente, para la calibración de espectrómetros de masas Thermo Scientific™ con la fuente de iones Auto-Ready integrada.
  • El rango de masa ampliado mejora la precisión de la masa
  • Calibración de modo positivo y negativo, una formulación única con intervalos de masa ampliados para ambos modos de calibración de ionización
  • Formulación rigurosamente probada de alta calidad con certificados de análisis específicos de lote
  • El frasco se puede cargar directamente en el instrumento para la calibración automática programada
  • Estable a temperatura ambiente durante 18 meses y dentro del espectrómetro de masas preparado automáticamente hasta 4 meses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora
Cantidad 2 x 4 mL
Porcentaje de pureza Mixture
Grado Grado de LC-MS
Forma física Liquid