Descripción
El ácido fórmico Pierce de Thermo Scientific™ es un disolvente de alta pureza que se suministra en ampollas de vidrio como una alternativa cómoda y no contaminante para preparar disolventes de elución para separaciones de HPLC de proteínas y péptidos.
El ácido fórmico es un componente que se halla en las fases móviles de la fase reversa para proporcionar protones a los análisis LC/MS. La presencia de una baja concentración de ácido fórmico en la fase móvil mejora las formas de pico de la separación resultante. A diferencia del ácido trifluoroacético (TFA), el ácido fórmico no es un reactivo de par iónico y no suprime la ionización MS de polipéptidos cuando se usa como un componente de fase móvil.
Características destacadas:
- Vidrio ámbar pregraduado y lavado con nitrógeno para proteger el ácido fórmico de luz y la humedad
- Pureza al 99% para líneas de base LC homogéneas y ausencia de interferencia en aplicaciones de LC y espectrometría de masas
- El práctico formato simplifica la preparación de gradiente y fases móviles isocráticas que contienen 0,1 % (v/v) de ácido fórmico en agua o acetonitrilo
- El contenido de un solo vial en un volumen final de 1l de disolvente produce una fase móvil de la concentración de ácido fórmico más común
Aviso sobre pedidos:
- La X de la tabla de pedidos indica que se aplican gastos por el envío de materiales peligrosos.
Requisitos de almacenamiento:
- Se debe almacenar en el recipiente original protegido de la luz solar directa en una zona seca, fresca y bien ventilada.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del elemento | Ácido fórmico |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada. Proteger de la luz del sol directa. |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de reactivo | Disolvente (puro) |
| Cantidad | 50 mL |
| Línea de productos | Pierce |
Seguridad y manipulación
- Formic Acid
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: formic acid