Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Gentle Ag/Ab Elution Buffer, pH 6.6
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los tampones de elución y unión de IgG Thermo Scientific™ Pierce garantizan un alto rendimiento en la purificación de anticuerpos no desnaturalizados con soportes de purificación de IgG por afinidad, como los gránulos de proteína A/G agarosa.
El sistema de tampón de elución y unión suave Ag/Ac actúa en unas condiciones prácticamente neutras y de alta salinidad en la elución, lo que permite la elución de anticuerpos (u otras proteínas) lábiles y sensibles a partir de un sistema de afinidad sin desnaturalización ni inactivación. El tampón de unión sin fosfato de este sistema es un sustituto necesario del tampón de unión para la proteína A (pH 8), que precipita con el tampón de elución suave Ag/Ac.
Por último, el tampón de elución moderado para IgG1 de ratón, cuando se utiliza en combinación con resina de la proteína A, permite una elución y separación selectivas de la subclase de IgG1 a partir de la IgG de ratón de unión total.
Características destacadas:
Tres tampones de unión optimizados: para la proteína A, la proteína G y la proteína A/G.
Dos opciones de tampón de elución: ácido (pH 2,8) o alta concentración de sal (casi neutro).
Sistema especial para IgG1 de ratón: elución selectiva en dos fases a partir de la proteína A-agarosa.
Características específicas del producto:
Tampón de unión de IgG para proteína A: pH 8,0; a base de fosfato, contiene glicerol y EDTA.
Tampón de unión de IgG para proteína A/G: pH 8,0; a base de fosfato, contiene EDTA.
Tampón de unión IgG para proteína G: pH 5,0, contiene un 0,02 % de azida sódica.
Tampón de elución IgG: pH 2,8; basado en aminas.
Tampón de unión suave Ag/Ac: pH 8,0, sin fosfato, contiene un 0,05 % de azida sódica.
Tampón de elución suave Ag/Ac: pH 6,6, alta concentración de sal (fuerza iónica).
Tampón de elución moderado para IgG1 de ratón: pH 6,0, contiene un 0,02 % de azida sódica.
Incluye:
Los kits contienen tampones de elución y de unión.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tampón de elución |
| pH | 6.6 |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 500 mL |