Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Superflow Agarose
Realice una purificación a gran escala y de alta pureza de las proteínas etiquetadas con GST con un glutatión inmovilizado en una agarosa granulada al 6 % entrecruzada.
Marca:  Thermo Scientific™ 25239
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13444199
  • 10150.00€ / 1 litro
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Realice una purificación a gran escala y de alta pureza de las proteínas etiquetadas con GST con Thermo Scientific™ Pierce Glutathione Superflow Agarose, que se compone de glutatión inmovilizado en una agarosa granulada al 6 % entrecruzada.
Información adicional y pedidos en línea
Pierce Glutathione Superflow Agarose es una resina duradera altamente entrecruzada que no se comprime a los flujos requeridos para las purificaciones por FPLC a media y gran escala. La resina aguanta bien diversos productos químicos y valores de pH y es compatible con los procedimientos más frecuentes de limpieza in situ. La unión específica del glutatión a la etiqueta GST da lugar a una pureza y rendimiento elevados en un proceso de purificación en un solo paso.
Características destacadas:
  • Alta capacidad de unión dinámica: une 10 mg de GST pura por ml de resina a un caudal lineal de 150 cm/hora; puede unir más de 20 mg/ml a un caudal de 30 cm/hora
  • Alta pureza: proporciona una pureza superior al 90 % cuando se utiliza para purificar GST o proteínas de fusión de GST sobreexpresadas a partir de lisados
  • Robusto: el soporte de microesferas de agarosa al 6 % altamente entrecruzada Superflow aguanta caudales lineales de hasta 1200 cm/hora
  • Compatible: mantiene la función tras la exposición a una amplia variedad de productos químicos y valores de pH
  • Rentable: la resina es estable a lo largo de múltiples ciclos de limpieza y reutilización
Recomendada para:
Purificación por FPLC de media a gran escala de proteínas etiquetadas con GST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pierce Glutathione Superflow Agarose
Glutatión sobre agarosa granulada al 6 % altamente entrecruzada (superflow 6), hecha pulpa en agua con azida sódica
1 L
Une hasta 30 mg de GST/ml de resina (capacidad estática) o hasta 10 mg de GST/ml de resina (capacidad dinámica)
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Superflow Agarose > Glutathione Superflow Agarose; 1 l
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.