Learn More
Thermo Scientific™ Glicerol
Código de producto. 10618294 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 10618294
Marca: Thermo Scientific™ 17904
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Realice diversas aplicaciones de proteínas y biología molecular. El glicerol Thermo Scientific™ Pierce está altamente purificado.
El glicerol Thermo Scientific™ Pierce es glicerol de alta pureza (más del 99 %) que se usa en métodos de biología molecular.
Información adicional y pedidos en línea
El glicerol Thermo Scientific™ Pierce es glicerol de alta pureza para su uso en métodos de biología molecular. Es un líquido incoloro, ligeramente viscoso y ≥ 99,0 % puro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Glicerol
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Tipo de producto Glicerol
Pureza > 99%
Cantidad 1 L
Formulario Líquido
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.