Learn More
Thermo Scientific™ Kit de tinción de glucoproteínas Pierce™
Código de producto. 10688864 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
750 mL
Tamaño de la unidad:
1 SET
10688864 750 mL 1 SET
1 options
Código de producto. 10688864
Marca: Thermo Scientific™ 24562
Con este cómodo kit, puede teñir con rapidez proteínas glicosiladas en geles de poliacrilamida, mediante el uso del método de ácido periódico Schiff (PAS).
El kit de tinción de glicoproteínas Pierce Thermo Scientific™ es un kit cómodo, rápido y sensible para la tinción de proteínas glicosiladas en geles de poliacrilamida, que utiliza el método de ácido periódico Schiff (PAS).
El kit proporciona tres reactivos esenciales y un protocolo completo para teñir específicamente las proteínas glicosiladas (glicoproteínas) que se han separado por electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE). Un gel o membrana que contiene proteínas separadas se trata con una solución de periodato, que oxida los grupos de azúcar cis-diol en glicoproteínas. Los grupos aldehídos resultantes se detectan mediante la formación de enlaces de una base de Schiff con un reactivo que produce bandas de color magenta. Esta técnica de tinción, que convencionalmente se conoce como método de reactivo de ácido periódico Schiff (PAS), se facilita mediante el envasado práctico de reactivos esenciales en un kit con instrucciones fáciles de seguir. El kit incluye proteínas de control positivo y negativo.
Características destacadas:
  • Específico para glicoproteínas: el método de ácido periódico Schiff (PAS) detecta específicamente proteínas glicosiladas que tienen ácido siálico y otros grupos de carbohidratos oxidables
  • Protocolo optimizado: el método convencional de tres reactivos se ha optimizado para conseguir una tinción óptima en menos de dos horas (la mitad del tiempo necesario para otros métodos de tinción)
  • Colorimétrico: las glicoproteínas se detectan como bandas de color magenta sobre un fondo de gel rosa tenue o incoloro
  • Tinción cualitativa: el límite de detección depende de la extensión de la glicosilación y del tamaño y abundancia de proteínas; detecta 0,625 ng de avidina y 0,16 g de peroxidasa de rábano picante por banda
  • Controles incluidos: el kit completo incluye proteínas de control positivo y negativo (HRP y STI, respectivamente).
  • Geles y membranas: eficaz para usar con minigeles de poliacrilamida o membranas de nitrocelulosa
Incluye:
Tres reactivos en frascos de 250 ml (una solución y dos polvos secos a los que se debe añadir agua), más dos viales de proteínas liofilizadas (1 mg cada uno)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 10 minigeles (SDS-PAGE)
• Reactivo de oxidación, 2,5 g de polvo para preparar 250 ml
• Reactivo de reducción, 1,25 g de polvo para preparar 250 ml
• Control positivo (peroxidasa de rábano picante), 1 mg
• Control negativo (inhibidor de tripsina de soja), 1 mg
• Tinción de glicoproteínas, 250 ml
Almacenar todos los componentes a 4 °C.
Ubicación de detección Detección en transferencia, detección en gel
Método de detección Colorimétrico
Etiqueta o tinte Fuchsin sulfita
Tipo de producto Kit de tinción de glucoproteínas
Línea de productos Pierce
Cantidad 750 mL
Molécula diana Proteínas (glicoproteínas)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Glycoprotein Staining Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .