Descripción
La GST (glutatión S-transferasa) Thermo Scientific™ es glutatión S-transferasa pura y liofilizada para su uso en una variedad de procedimientos de investigación de proteínas.
Este GST puro de Schistosoma japonicum es útil en una variedad de aplicaciones que implican la purificación por afinidad de glutatión y proteínas de fusión etiquetadas con GST. La expresión de proteínas extrañas en E. coli con un sistema de fusión glutatión S-transferasa (GST) es un método que permite estudiar la función de determinadas proteínas, purificar factores de interacción y generar anticuerpos contra proteínas fusionadas. Los análisis que implican proteínas etiquetadas con GST generalmente requieren el uso de GST puro como control o estándar o se benefician de este.
Características destacadas:
- Purificado a partir de Schistosoma japonicum.
- Útil como marcador de peso molecular en el análisis de gel de proteínas etiquetadas con GST.
- Adecuado como estándar o control en ELISA y ensayos «pull-down» con proteínas etiquetadas con GST.
- Ideal para analizar la reactividad cruzada específica de las etiquetas de los anticuerpos en ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a –20 °C. |
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 1 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunoprecipitación |
| Forma de proteína | Recombinante |
| Tipo | Solución de proteínas |