Learn More
Thermo Scientific™ Guardian™ Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent
Conserve los conjugados de HRP diluidos (de 1 a 1 000 ng/ml) durante más de seis meses a temperatura ambiente sin una pérdida significativa de actividad usando el estabilizador/diluyente de conjugado de peroxidasa Guardian.
173.00€ - 614.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Estabilizador/diluyente de conjugado de peroxidasa |
---|---|
Línea de productos | Guardian™ |
Tipo de reactivo | Diluyente, reactivo de estabilización |
Contenido y almacenamiento | Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente o a 4 °C. |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11849320
|
Thermo Scientific™
37548 |
200 mL |
173.00€
200 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10229183
|
Thermo Scientific™
37552 |
1 L |
614.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El estabilizador/diluyente de conjugado de peroxidasa Thermo Scientific™ Guardian conserva los conjugados de HRP diluidos (de 1 a 1000 ng/ml) durante más de seis meses a temperatura ambiente sin una pérdida significativa de actividad.
Compatible con ensayos: simplemente agregue su tampón bloqueante favorito para crear el diluyente ideal para el sistema ELISA basado en HRP
Conveniente: almacene diluciones listas para usar (de 1:1000 a 1:100.000) que mantengan la actividad enzimática en el refrigerador sin alícuotas
Especificaciones
Estabilizador/diluyente de conjugado de peroxidasa | |
Diluyente, reactivo de estabilización | |
Líquido |
Guardian™ | |
Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente o a 4 °C. |