Learn More
Thermo Scientific™ Ácido heptafluorobutírico Pierce™ (HFBA), grado de secuenciación
Frascos y ampollas de HFBA puro al 99,5 % (peso molecular 214,04, CAS 375-22-4), válidos para su uso como agente de emparejamiento de iones en separaciones de péptidos en fase inversa (HPLC).
Marca: Thermo Scientific™ 25003
Descripción
El ácido heptafluorobutírico (HFBA) Pierce de Thermo Scientific™ está fabricado y probado para cumplir unas especificaciones estrictas que garantizan un rendimiento superior para su uso como agente de emparejamiento de iones en las separaciones de péptidos de fase inversa.
Características destacadas:
- La pureza típica es del 99,7 % por GC;< 0,1 % de agua
- Reactivo de secuenciación para la degradación clásica y automatizada de péptidos y proteínas Edman
- Densidad: 1,645
- B.P. de 120 °C
- Envasados con nitrógeno en ampollas o frascos de vidrio ámbar
- Líquido transparente incoloro
Información sobre pedidos:
La X de la tabla de pedidos indica que se aplican gastos por el envío de materiales peligrosos.
Especificaciones
Heptafluorobutyric Acid (HFBA) | |
Líquido | |
100 ml | |
Pierce™ |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Reactivo de emparejamiento de iones | |
99,5 %: HFBA |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.