Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A Plus UltraLink™ Resin
Soporte de poliacrilamida extremadamente duradero con proteína A densamente inmovilizada para la purificación de IgG de alta capacidad.
Marca: Thermo Scientific™ 53142
Descripción
La resina de proteína A Plus Pierce UltraLink de Thermo Scientific™ es un soporte de poliacrilamida granulada muy duradero en el que se ha inmovilizado la proteína A de unión de IgG a alta densidad para su uso en métodos de purificación de IgG.
La resina de proteína A Plus UltraLink se utiliza para la unión y purificación de alta capacidad de IgG en métodos de flujo de gravedad, con columnas de centrifugación o cromatografía de media presión. La proteína A es una proteína de unión de anticuerpos que es especialmente útil en la purificación de IgG a partir de suero de conejo o humano.La resina UltraLink es un soporte de poliacrilamida activada con azlactonas, hidrofílico, sin carga, de gran capacidad, muy entrecruzado, rígido y poroso. Este soporte es especialmente útil para técnicas de presión media cuando se utilizan grandes volúmenes de muestras que requieren técnicas de caudal rápido (FPLC) y aplicaciones a gran escala. A diferencia de los soportes habituales de agarosa, los soportes UltraLink no se rompen ni colapsan cuando se someten a caudales elevados que producen una presión superior a 25 psi.
Características destacadas:
Proteína a inmovilizada se une específicamente a las IgG de varias especies de mamíferos, sobre todo a la mayoría de los subtipos de IgG de humano y de conejo.
Alta capacidad La variedad “Plus” tiene una carga densa de proteína A inmovilizada, que proporciona una capacidad de unión de al menos 30 mg de IgG humanos por mililitro de resina.
Resina UltraLink el soporte a base de acrilamida es una alternativa a los soportes de agarosa entrecruzada en gránulos para aplicaciones de presión media.
Propiedades de la resina Thermo Scientific UltraLink:
- Estabilidad pH del soporte: Desde 1 hasta 13
- Tamaño medio de partícula: de 50 a 80 micrómetros
- Límite de exclusión: superior a 2.000.000 de daltons
- Superficie media: superior a 250 m2 por gramo de gránulos
- Volumen de poro medio: superior a 1,2 ml por gramo de gránulos (> 60 % del volumen de gránulos)
- Tamaño de poro: De 500 a 1000 angstroms (de 50 a 100 nm)
- Velocidad lineal máxima: 3000cm por hora
- Presión máxima: 100 psi (6,9 bares), definida como la máxima caída de presión en una columna que la resina puede soportar (Nota: la presión manométrica indicada de un aparato de cromatografía líquida puede estar midiendo la presión total del sistema en lugar de la caída de presión en la columna).
Especificaciones
Resina | |
Resina UltraLink™, Afinidad | |
Proteína A | |
Tras su recepción, almacene los productos a 4 °C. Los productos se envían a temperatura ambiente. |
Pierce™, UltraLink™ | |
Frasco | |
Anticuerpos IgG | |
5 ml |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZC387686 | Certificado de análisis | 31/03/2024 | 53142 |
YE372093 | Certificado de análisis | 15/05/2023 | 53142 |
YA364670 | Certificado de análisis | 25/01/2023 | 53142 |
XG360914 | Certificado de análisis | 02/08/2022 | 53142 |
XA331966 | Certificado de análisis | 12/02/2022 | 53142 |