missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ Immobilized Reductant Column, 2 mL

Reduzca eficazmente los enlaces de proteínas o péptidos disulfuro con esta columna reutilizable con un agente reductor inmovilizado a base de tiol para la reducción de enlaces de disulfuro en fase sólida.

Marca:  Thermo Scientific™ 77701

Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg

Código de producto. 11864081

  • 311.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

La columna del reductor inmovilizado Thermo Scientific™ Pierce contiene resina en gránulos a la que se ha inmovilizado un agente reductor a base de tiol para permitir la reducción de fase sólida de los enlaces de péptidos y proteínas disulfuro.

Los métodos de reducción de tiol y DTT utilizan agentes reductores solubles. Esto requiere que los reactivos reductores se retiren de la muestra antes de poder realizar otros procedimientos. Las mediciones del contenido de sulfhidrilo libre no pueden realizarse en presencia de estos agentes, y deben eliminarse antes de entrecruzarlos. La eliminación de un reductor soluble puede ser difícil cuando un péptido está implicado, y la desalación extensa puede dar lugar a la pérdida de proteínas o a una dilución extrema cuando se reducen pequeñas cantidades de proteínas. Las columnas reductoras Reduce-Imm™ se desarrollaron para eliminar estas dificultades y resultan muy efectivas para reducir los enlaces de disulfuro.

Características destacadas:

  • Elimina los componentes solubles que interfieren con el ensayo de grupos de tiol libre
  • No es necesario eliminar el agente reductor después de la reacción
  • La proteína reducida, sin tioles contaminantes, se puede analizar fácilmente usando el método BCA
  • Fase sólida; protocolos para péptidos y proteínas
  • Excelente recuperación de proteínas
  • Matriz regenerable de hasta cuatro usos
Especificaciones

Especificaciones

Tras su recepción, almacenar a 4 °C.
Líquido
Columna reductora
Pierce™
1 x 2 ml
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.