Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lisis Pierce™ IP
Maximice la producción de lisado celular, la pureza y la compatibilidad con este reactivo de extracción de proteínas optimizado para la inmunoprecipitación.
128.00€ - 267.00€
Especificaciones
Formato | Líquido |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. |
Línea de productos | Pierce™ |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11820084
|
Thermo Scientific™
87787 |
100 mL |
128.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11825135
|
Thermo Scientific™
87788 |
250 ml |
267.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El tampón de lisis de IP Thermo Scientific™ Pierce está optimizado para la producción de lisados celulares, la pureza y la compatibilidad con la inmunoprecipitación.
El tampón de lisis de IP es un reactivo de lisis de células completas de mamíferos basado en una formulación de tampón de ensayo de radioinmunoprecipitación (RIPA) modificado sin dodecilsulfato sódico (SDS). Este tampón de lisis de fuerza moderada solubiliza con eficacia las proteínas celulares, pero no libera ADN genómico ni altera los complejos proteicos como los tampones de RIPA comunes. El tampón de lisis de IP Pierce se ha formulado especialmente para los ensayos de precipitación e inmunoprecipitación.Características destacadas:
- Optimizado para la compatibilidad con ensayos de precipitación e inmunoprecipitación
- Compatible con ensayos de proteínas, ensayos con indicadores y procedimientos de inmunoensayo
- Fórmula lista para su uso eficaz para la extracción de proteínas citoplasmáticas, nucleares y de membrana
- Formulación suave que ayuda a mantener complejos proteicos para la coinmunoprecipitación (co-IP)
- No libera el ADN genómico que puede causar una alta viscosidad en la muestra
Especificaciones
Líquido | |
Tras su recepción, almacenar a 4 °C. | |
Pierce™ |