Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de muestras no reductor de marcadores para carriles Pierce™
Tampones de carga de muestras 5X SDS-PAGE listos para usar, disponibles en formulaciones reductoras y no reductoras, ambos con un marcador frontal de tampón de colorante rosa.
Marca: Thermo Scientific™ 39001
91.44 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
Los tampones de muestras de marcadores para carriles Thermo Scientific ™Pierce son tampones de carga de muestras 5X SDS-PAGE listos para usar, disponibles en formulaciones reductoras y no reductoras, con un marcador frontal de tampón de colorante rosa.
Los tampones de muestras reductores y no reductores de marcadores para carriles son cómodos y están listos para utilizarse en electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS (SDS-PAGE) e inmunotransferencia (Western Blotting). Formulado como una solución madre 5X en lugar de la tradicional 2X, permite incluir un mayor volumen de solución de proteína en la muestra que se carga en cada pocillo. Una característica especialmente única de estos tampones es el uso de un colorante de seguimiento de color rosa brillante en lugar del tradicional colorante de color azul de bromofenol. Este tinte de color rosa no solo marca la parte delantera del tinte en el gel sino que también se transfiere y se une de manera permanente a las membranas de nitrocelulosa. Por consiguiente, el tinte se puede utilizar para evaluar la eficacia de transferencia y para alinear membranas cortadas. Este tampón de muestras reductor contiene ditiotreitol (DTT) como agente reductor, lo que elimina el fuerte olor asociado con los tampones que contienen mercaptoetanol.Los tampones de muestras de marcadores para carriles son fáciles de usar. Solo tiene que mezclar una parte de tampón de muestras con cuatro partes de muestra de proteína, desnaturalizar con calor y, a continuación, cargar los pocillos de muestra en gel. Visualice el progreso del proceso de electroforesis mediante la supervisión de la ubicación de la parte delantera del tinte de color rosa. El tampón de muestras de marcadores para carriles se puede usar para la desnaturalización de todo tipo de geles y es compatible con el colorante de coomasie y las técnicas de tinción con plata, así como con los procedimientos de inmunotransferencia (Western Blotting).
Características destacadas:
Fácil de ver: el colorante de color rosa brillante marca la parte delantera del tampón para indicar claramente el progreso del proceso de electroforesis
Concentrado: las soluciones madre 5X permiten utilizar un mayor intervalo de volúmenes de muestras de proteínas para electroforesis
Colorante de marcador transferible: el colorante rosa se transfiere con la proteína a la membrana de nitrocelulosa, lo que permite verificar la dirección de la transferencia y la orientación del blot
Flexibilidad en aplicaciones SDS-PAGE: disponible en dos formulaciones listas para usar para electroforesis de poliacrilamida SDS desnaturalizante reductora o no reductora
Especificaciones
Tras la recepción, almacenar a temperatura ambiente. El producto se envía a temperatura ambiente. | |
Tampones de carga de muestras | |
Fluorescente | |
Tampón de muestras no reductor de marcadores para carriles | |
Pierce™ |
Tampón de muestras no reductor de marcadores para carriles Pierce (5X) | |
5X | |
SDS-PÁGINA | |
Geles SDS-PAGE | |
5 mL |
Seguridad y manipulación
- Lane Marker Non-Reducing Sample Buffer
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: glycerol, sodium dodecyl sulphate