Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de muestra de dodecilsulfato de litio (LDS) Pierce™, no reductor (4X)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El tampón de carga de muestras LDS (4X) Thermo Scientific™ Pierce es un tampón de carga de muestras de dodecilsulfato de litio no reductor optimizado para usar con geles de proteína SDS-PAGE Pierce.
Características destacadas:
Concentración: la formulación 4X proporciona más versatilidad que los tampones 2X convencionales
Sin reducción: listo para usar para SDS-PAGE sin reducción, o el tipo y la cantidad preferidos de agente reductor (por ejemplo, DTT) se pueden añadir para producir condiciones de reducción
SDS alternativo: el dodecilsulfato de litio (LDS) sustituye al dodecilsulfato de sodio (SDS) de los tampones de carga convencionales, pero funciona igual de bien
pH fisiológico: tamponado con trietanolamina (pH 7,6) en lugar de Tris (pH 6,8)
Los colorantes de marcador de carril: incluyen trazas de rojo fenol y Coomassie G250 como marcadores visibles de la parte frontal del colorante
Cómodo: estable a temperatura ambiente, lo que permite el almacenamiento en el banco donde se realiza la electroforesis
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Tras la recepción, almacenar a temperatura ambiente. |
| Tampón | Tampones de carga de muestras |
| Concentración | 4X |
| Tipo de gel | SDS-PÁGINA |
| Tipo de producto | Tampón de muestra LDS |
| Compatibilidad del gel | Geles SDS-PAGE |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 5 mL |
Seguridad y manipulación
- LDS SAMPLE BUFFER NON-REDUCING
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- MIXTURE LIST-Contém: Triethanolamine, Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt, Hydrogen chloride