Learn More
Thermo Scientific™ CHCA MALDI Matrix, Single-Use
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
24 x 1 mg
Förpackningsstorlek:
paquete de 3
Beskrivning
Las matrices Thermo Scientific™ MALDI son reactivos altamente purificados y recristalizados envasados en prácticos tubos de un solo uso suficientes para analizar hasta 96 muestras mediante ionización por desorción láser asistida por matriz.
El método MALDI para el análisis de péptidos MS es ahora más fácil de realizar gracias a las matrices MALDI de un solo uso y de alta pureza excepcionalmente prácticas. Las matrices de desorción/ionización por láser asistida por matriz (MALDI) producen espectros espectrométricos de masas (MS) más limpios cuando se recristalizan y preparan diariamente, lo que resulta incómodo y suele dar lugar a una cantidad significativa de residuos. El envasado de las matrices MALDI purificadas y recristalizadas de ácido alfa-ciano-4-hidroxi-cinámico (CHCA), ácido sinapínico (SA) y ácido 2,5-dihidroxibenzóico (DHB) facilita la preparación de reactivos MALDI de alta calidad.
Características destacadas:
- Reactivo altamente purificado y recristalizado.
- Envasado en cómodos tubos de un solo uso suficientes para analizar hasta 96 muestras para ahorrar tiempo y reducir los residuos.
- Proporciona una cantidad exacta de matriz cada vez
Specifikationer
Specifikationer
| Descripción | Matriz MALDI CHCA Pierce |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrómetro de masas |
| Tipo de producto | Matriz MALDI |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. |
| Material de partida | Moléculas pequeñas |
| Tipo de producto final | Moléculas pequeñas |
| Método de detección | Espectrometría de masas |
| Paso del flujo de trabajo | Calibración |
| Cantidad | 24 x 1 mg |
| Formulario | Maciza |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- CHCA MALDI Matrix, Single-Use
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 2-cyano-3- (4-hydroxyphenyl) acrylic acid
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering