Learn More
Thermo Scientific™ beta-Galactosidase Assay Reagent
Código de producto. p-4531834 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
3 x 25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
paquete de 3
Código de producto. 10638844
Marca: Thermo Scientific™ 75705
Edge
Lise células de mamíferos cultivadas y mida la actividad de la beta-galactosidasa utilizando el reactivo de lisis celular M-PER compatible y el reactivo de ensayo de b-Gal colorimétrico.
Aplique un método colorimétrico sencillo para lisar células de mamíferos cultivadas y medir la actividad de la beta-Gal con el kit de ensayo de β-galactosidasa de mamíferos Thermo Scientific™.
El reactivo y el kit de ensayo constituyen un sistema de análisis sencillo y versátil para medir la actividad de la β-galactosidasa. Para lisar y analizar las células mamarias cultivadas en una placa con el objetivo de comprobar la actividad de la β-galactosidasa, basta con añadir una sola solución de lisis y ensayo «todo en uno». Además, el reactivo de extracción de proteínas de mamíferos Thermo Scientific M-PER™ incluido puede utilizarse para preparar lisados a partir de células adherentes desprendidas o de células sedimentadas, tras lo que puede emplearse una parte del lisado para cuantificar la actividad de la β-galactosidasa. Con el reactivo M-PER no es necesario raspar para desprender las células, ni realizar ciclos de congelación y descongelación. Los lisados restantes preparados con el reactivo M-PER pueden utilizarse para aplicaciones tales como: ensayos de indicadores (luciferasa, β-galactosidasa y cloranfenicol acetiltransferasa), ensayos de proteínas cinasas (PKA, PKC y tirosina cinasa), inmunoensayos (Western blot, ELISA, RIA) y purificación de proteínas.
Características destacadas:
  • Escoja entre el reactivo de ensayo independiente o el kit completo para la lisis celular y la detección.
  • La medición del ensayo colorimétrico se realiza fácilmente en un lector de placas o en un espectrofotómetro (de 405 nm)
  • Adaptable a formatos de ensayo de microplacas de 96 pocillos o de tubos
  • Permite realizar análisis de detección homogéneos o medir la actividad secundariamente después de la lisis celular
  • También es compatible con lisados preparados a partir de otras especies, como bacterias
Incluye:
Reactivo de ensayo de β-galactosidasa Thermo Scientific Pierce™ independiente, reactivo de extracción de proteínas de mamíferos Thermo Scientific M-PER (referencia 78503) y solución de parada lista para su uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ensayo Enzima indicadora
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C.
Método de detección Colorimétrico
Formulario Mediciones
Para utilizar con (aplicación) Absorbancia
Línea de productos Pierce
Cantidad 25 ml
Sustrato Sustrato Beta-Gal
Substrate Properties Sustrato químico
Target Enzyme Beta-galactosidasa
Formato Placa de 96 pocillos
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
Etiqueta o tinte Etiquetado con enzimas
Tipo de producto Reactivo de ensayo de beta-galactosidasa Pierce
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Pierce Beta-Galactosidase Assay Reagent
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Mercaptoethanol