Learn More
Thermo Scientific™ Formaldehído Pierce™ al 16 % (p/v), sin metanol
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las ampollas de formaldehído Thermo Scientific™ Pierce son viales de formaldehído sin metanol de alta calidad para su uso como fijador de inmunohistoquímica general y agente de entrecruzamiento de aminas reversible para muestras de tejido de ácido nucleico y proteínas.
Características destacadas:
Puro y estable: preparado directamente a partir de paraformaldehído granulado puro y sellado en ampollas en una atmósfera inerte, lo que garantiza que no contiene metanol y es resistente a la oxidación.
Versátil: se utiliza para el entrecruzamiento de moléculas entre proteínas y el descubrimiento de interacciones proteína-ácido nucleico, la adquisición de imágenes biológicas y la citometría de flujo.
Envasado en alícuotas; elija ampollas de 1 ml o de 10 ml adecuadas para aplicaciones de bajo y alto volumen que van desde la fijación de células dirigida a cultivo hasta el entrecruzamiento de proteínas dentro de las células.
Concentración inicial cómoda: la solución de formaldehído al 16 % (p/v) en agua ultrapura simplifica la dilución hasta la concentración de trabajo requerida.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formaldehído |
| Cantidad | 10 x 1 mL |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | Pierce |
Seguridad y manipulación
- 16% Formaldehyde (w/v)Methanol-free, 10 x 1 mL
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Formaldehyde