Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo de proteínas Micro BCA™
Código de producto. 10249133 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
10249133 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 10249133
Marca: Thermo Scientific™ 23235
Versión de tres componentes especiales de nuestros populares reactivos BCA para medir la concentración total de proteínas de soluciones proteicas diluidas (de 0,5 a 20 microgramos/ml).
El ensayo de proteínas Thermo Scientific™ Pierce Micro BCA utiliza una forma concentrada de los reactivos BCA para medir con precisión las soluciones de proteínas diluidas (de 0,5 a 20 μg/ml).
El kit de ensayo de proteínas BCA Micro es una versión especializada del popular ensayo de proteínas BCA Pierce para determinar la concentración de proteínas de muestras diluidas. La combinación de los tres reactivos de BCA Micro produce una solución de trabajo suficientemente concentrada para medir las proteínas cuando se mezclan con un volumen equivalente de muestra. El resultado es un ensayo para medir con precisión soluciones de proteínas de 0,5 a 20 μg/ml. El ensayo es excepcionalmente lineal y exhibe niveles muy bajos de variabilidad proteína a proteína.
Características destacadas:
  • Sensible: detecte con eficacia hasta 0,5 μg/ml (2 μg/ml en formato de microplacas)
  • Alta linealidad: el intervalo de trabajo lineal para BSA es de entre 0,5 y 20 μg/ml
  • Colorimétrico: medición con un espectrofotómetro estándar o lector de placas (562 nm)
  • Compatible: no se ve afectado por las concentraciones típicas de la mayoría de los detergentes iónicos y no iónicos.
  • Práctico: protocolos de cubetas y microplacas suministrados con instrucciones.
  • Estable: kit estable a temperatura ambiente; estabilidad del reactivo de 24 horas de trabajo
Incluye:
Tres reactivos Micro BCA (MA, MB, MC) y 10 ampollas de patrón de albúmina (2 mg/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 480 ensayos de tubos o 3200 ensayos de microplacas
• Reactivo A Micro BCA (MA), 240 ml
• Reactivo B Micro BCA (MB), 240 ml
• Reactivo C Micro BCA (MC), 12 ml
• Ampollas estándar de albúmina, 2 mg/ml, 10 x 1 ml
Almacenar a temperatura ambiente.
Descripción Kit de ensayo de proteínas BCA Pierce Micro
ensayo Ensayo de BCA
Método de detección Colorimétrico
Línea de productos Micro BCA, Pierce
Tipo de producto Ensayo de cuantificación de proteínas
Especificidad Sin especificidad
Suficiente para 480 ensayos en tubo o 3200 ensayos en microplaca
Para utilizar con (aplicación) Detección basada en soluciones, absorbancia
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro, lector de microplacas
Cantidad 500 ml
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • SET MICRO BCA PROTEIN ASSAY KIT, 500ML KIT
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .