Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de centrifugado Pierce™ - Tapón a presión
Lleve a cabo métodos de afinidad a pequeña escala, tales como ensayos de inmunoprecipitación con gránulos de agarosa, con la ayuda de estas cubetas y columnas de centrifugación vacías (de 5 a 500 µl).
Marca: Thermo Scientific™ 69725
188.39 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Las cubetas y columnas de centrifugación para microcentrífuga Thermo Scientific™ Pierce son una herramienta práctica para manipular volúmenes pequeños de soportes de afinidad para la purificación de proteínas.
Información adicional y pedidos en línea
Estas cubetas y columnas de centrifugación para microcentrífuga son una herramienta práctica para manipular pequeños volúmenes de soportes de afinidad (5 a 500 μl) para ensayos de inmunoprecipitación (IP) y de purificación mediante «pull-down». Cinco estilos de columnas de polipropileno y tubos de recogida a juego que ofrecen una gran variedad de opciones capaces de adaptarse a las necesidades de cada tipo de experimento. Agregue la resina de afinidad y la muestra a una de las columnas y utilice una microcentrífuga para lavar y eliminar de forma eficaz sustancias contaminantes, así como para eluir la muestra purificada sin perder resina en el proceso. Las columnas de centrifugación le permiten purificar por afinidad más proteínas en menos tiempo.
Características destacadas:
- El lavado eficaz de las muestras implica un menor número de lavados para eliminar proteínas contaminantes
- La elución eficaz de las muestras redunda en una mejor recuperación de los productos de ensayos e inmunoprecipitaciones
- Las columnas y los vasos de filtro eliminan la contaminación de las muestras eluidas con resina de afinidad
- Las columnas y los vasos de filtro eliminan la necesidad de decantación de sobrenadantes de resinas o residuos en forma de sedimento
- Los protocolos de centrifugación reducen drásticamente el tiempo necesario para los protocolos de afinidad a pequeña escala
- El diseño de columna de polipropileno con bajo nivel de unión minimiza la unión inespecífica
Cubetas de centrifugado, filtro de papel con tubos de recogida (n.º de referencia 69700):
- Volumen de columna: 600 μl
- Volumen de resina: De 20 to 300 μl
- Tipo de filtro: papel, tamaño de poro de 10 μm
- Tipo de tapón: el tapón del tubo de recogida encaja en la cubeta de centrifugado insertada
Cubetas de centrifugación, filtro de acetato de celulosa con tubos de recogida (n.º de referencia 69702):
- Volumen de columna: 800 μl
- Volumen de resina: De 20 to 400 μl
- Tipo de filtro: acetato de celulosa, 0,45 μm de tamaño de poro
- Tipo de tapón: el tapón del tubo de recogida encaja en la cubeta de centrifugado insertada
- Columnas de centrifugación, tapón de rosca con Luer-Lok
Columnas de centrifugación, tapón de rosca (n.º de referencia 69705):
- Volumen de columna: 900 μl
- Volumen de resina: De 20 to 400 μl
- Tipo de filtro: filtro de polietileno, tamaño de poro de 10 μm; opciones de masa fritada grande y pequeña para distintos tamaños de muestra
- Tipo de tapón: tapones con parte superior de rosca de junta tórica; tapones inferiores a presión
- Los adaptadores Luer-Lok permiten su uso con kits basados en jeringa
Columnas de centrifugación, tapón a presión con tubos de recogida (n.º de referencia 69725):
- Volumen de columna: 1000 μl
- Volumen de resina: De 20 to 500 μl
- Tipo de filtro: filtro de polietileno, tamaño de poro de 30 μm (20-50 μm)
- Tipo de tapón: tapón a presión en columna (sin tapón en tubo de recolección); tapones inferiores a presión
Columnas de microcentrífuga (n.º de referencia 89879):
- Volumen de columna: 400 μl
- Volumen de resina: De 5 a 100 μl
- Tipo de filtro: filtro de polietileno, tamaño de poro de 30 μm (20-50 μm)
- Tipo de tapón: Tapones con parte superior de rosca de junta tórica; tapones inferiores a presión
Tubos de microcentrífuga (n.º de referencia 69715):
- Capacidad de 2 ml
- Fondo estilo delfín con tapón a presión acoplado
- Incluido y compatible con n.º de referencia 69700
Tubos de microcentrífuga (n.º de referencia 69720):
- Capacidad de 2 ml
- Fondo cónico y corto con tapón a presión acoplado
- Incluido y compatible con n.º de referencia 69702
Especificaciones
Columnas de centrifugación Pierce - Tapón a presión | |
Columna de centrifugación | |
Columna vacía, filtro de polietileno |
Pierce™ | |
Microcentrífuga, columna de centrifugación |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.