Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Microdialysis Plates
Procese simultáneamente de 1 a 96 muestras con volúmenes de 10 a 100 µl con este sistema de diálisis rápida práctico y desechable que es compatible con automatización.
26.95€ - 598.00€
Especificaciones
Formato | Placa de 96 pocillos |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Producto enviado a temperatura ambiente. Al recibirlo, almacenar a temperatura ambiente. |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11804564
|
Thermo Scientific™
88260 |
Placa de microdiálisis de 96 pocillos; MWCO de 10 000 |
594.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11502731
|
Thermo Scientific™
88261 |
Placa de 96 pocillos profundos, 2,2 ml, para microdiálisis de 96 pocillos Pierce |
26.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12321983
|
Thermo Scientific™
88262 |
Placa de microdiálisis de 96 pocillos; MWCO de 3500 |
592.00€
1 set |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17616415
|
Thermo Scientific™
A50462 |
Placa de microdiálisis, 96 pocillos, 0,1 ml, MWCO de 2000 |
568.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17626415
|
Thermo Scientific™
A50465 |
Placa de microdiálisis, 96 pocillos, 0,3 ml, MWCO de 2000 |
598.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17636415
|
Thermo Scientific™
A50466 |
Placa de microdiálisis, 48 pocillos, 1 ml, MWCO de 2000 |
528.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17324473
|
Thermo Scientific™
A50467 |
Placa de microdiálisis, 96 pocillos, 0,1 ml, MWCO de 3500 |
598.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17334473
|
Thermo Scientific™
A50468 |
Placa de microdiálisis, 48 pocillos, 1 ml, MWCO de 3500 |
528.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17344473
|
Thermo Scientific™
A50469 |
Placa de microdiálisis, 96 pocillos, 0,3 ml, MWCO de 10 000 |
598.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17332240
|
Thermo Scientific™
A50470 |
Placa de microdiálisis, 48 pocillos, 1 ml, MWCO de 10 000 |
528.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17646415
|
Thermo Scientific™
A50471 |
Placa de microdiálisis, 96 pocillos, 0,1 ml, MWCO de 20 000 |
570.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17656415
|
Thermo Scientific™
A50472 |
Placa de microdiálisis, 96 pocillos, 0,3 ml, MWCO de 20 000 |
598.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17666415
|
Thermo Scientific™
A50473 |
Placa de microdiálisis, 48 pocillos, 1 ml, MWCO de 20 000 |
536.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Las placas de microdiálisis Pierce de 48 pocillos y 96 pocillos con MWCO de 2000, 3500, 10 000 y 20 000 son una microplaca compatible con automatización con dispositivos para la diálisis rápida de 1 a 96 muestras con volúmenes de 10 a 1000 µl. Usando la placa de microdiálisis Pierce, se puede llevar a cabo de forma eficaz una diálisis de muestras en una placa de 96 pocillos profundos estándar con una cantidad mínima de tampón, al tiempo que se ofrece una eliminación del > 95 % de moléculas pequeñas. La placa es compatible con equipos de laboratorio estándar de 96 pocillos y sistemas automatizados de manipulación de líquidos, lo que la convierte en una opción ideal para aplicaciones de alto rendimiento.
Cada muestra procesada con la placa de microdiálisis Pierce se dializa dentro de un único dispositivo de diálisis extraíble que consta de dos membranas de celulosa regenerada separadas por ∼ 2 mm. La distancia de difusión corta y el área de gran superficie facilitan la diálisis rápida con la eliminación de sales y moléculas pequeñas que se suelen completar en 2 a 4 horas. La muestra se recupera mediante micropipetas de laboratorio estándar. Los cierres de las placas están fabricados con polipropileno de alta calidad y ayudan a proteger las muestras de la contaminación y la evaporación, especialmente durante el almacenamiento a largo plazo.Características de la placa de microdiálisis Pierce:
• Alto rendimiento: superior al 90 % de recuperación de proteínas
• Rápido: diálisis completada en 2–4 horas
• Fácil de usar: se puede realizar la carga y recuperación de muestras fáciles de usar con una punta de pipeta estándar
• Flexible: tiras extraíbles de 8 dispositivos, ampliables de 1 a 96 muestras
• Compatible con automatización: el formato de placa compatible con automatización cumple con el estándar SBS Microplate
Cada placa de microdiálisis Pierce de 48 pocillos y 96 pocillos viene precargada con doce tiras de 8 dispositivos de diálisis. Cada tira de dispositivo de diálisis puede retirarse de la placa y separarse en dispositivos de microdiálisis individuales, lo que permite utilizar solo la cantidad de dispositivos necesarios y eliminar los residuos. La cámara de muestras dentro de cada dispositivo de microdiálisis está formada por dos membranas de celulosa regenerada de bajo nivel de unión que se han clasificado para retener proteínas y otras macromoléculas de > 2000 daltons, al mismo tiempo que permiten la eliminación de sales de tampón y contaminantes.
Aplicaciones:
• Desalinización de proteínas y ADN/intercambio de tampones
• Eliminación de colorantes después del etiquetado de proteínas
• Ensayos de unión/actividad de enzimas
• Estudios de unión de fármacos (consulte también Dispositivos de «RED» [diálisis rápida de equilibrio])
Especificaciones
Placa de 96 pocillos | |
Producto enviado a temperatura ambiente. Al recibirlo, almacenar a temperatura ambiente. |