Learn More
Thermo Scientific™ Mouse Embryonic Fibroblast Isolation Enzyme 1 (with papain) for Pierce™ Primary Cell Isolation Kits
Garantice una producción y viabilidad óptimos de los fibroblastos de embriones de ratón con los reactivos de aislamiento y cultivo de este kit.
Marca:  Thermo Scientific™ 88290
Código de producto. 15275723
  • 83.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Garantice una producción y viabilidad óptimos de los fibroblastos de embriones de ratón con los reactivos de aislamiento y cultivo del kit de aislamiento de fibroblastos embrionarios de ratón Thermo Scientific™ Pierce™.
El kit de aislamiento de fibroblastos embrionarios de ratón Thermo Scientific Pierce proporciona reactivos de aislamiento y cultivo para obtener un rendimiento y viabilidad óptimos de los fibroblastos de embriones de ratón.
El kit de aislamiento de fibroblastos embrionarios de ratón se ha diseñado para obtener una alta viabilidad y pureza de los fibroblastos embrionarios utilizando reactivos validados y un procedimiento optimizado. El kit contiene una enzima de disociación específica del tejido y medios formulados para cultivo celular primario que promueve el crecimiento de aislamiento de fibroblastos funcionales. Además, el MEF aislado y cultivado con el kit de aislamiento de MEF Pierce se puede crioconservar para su uso futuro con una pérdida mínima de viabilidad.
Características destacadas:
  • Optimizado: procedimiento y reactivos optimizados para viabilidad, producción, pureza y facilidad de uso
  • Producción: proporciona un aumento de producción multiplicado por 2 en comparación con los métodos «hágalo usted mismo» y otros kits comerciales
  • Funcional: los fibroblastos cultivados expresan marcadores bioquímicos adecuados
Incluye:
  • El kit completo incluyen una enzima de aislamiento de fibroblastos, solución salina equilibrada de Hanks (HBSS) y DMEM para aislamiento de células primarias
Aplicaciones:
  • Generación de líneas celulares inmortalizadas a partir de ratones transgénicos
  • Capa de alimentación para células madre
  • Estudios IHC e IF
Detalles del producto:
Debido a que utiliza una enzima de disociación específica del tejido optimizada, este kit aísla fibroblastos con mayor rendimiento y viabilidad celular que las células aisladas por métodos existentes. El MEF aislado expresa marcadores de proteínas específicos de fibroblastos, confirmando su viabilidad y la función metabólica no modificada. Después del aislamiento, los fibroblastos de ratón se pueden inmortalizar por el paso continuo para el establecimiento de líneas celulares únicas. También se pueden utilizar como modelo de cultivo celular para una amplia gama de estudios, como la regulación génica y la investigación con células madre [1,2,3,4].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Enzima de aislamiento
Fibroblastos
Sólido
1 vial
Tras la recepción, almacenar el producto a una temperatura de 2 a 80 °C. El producto se envía en paquetes de hielo.
Ratón
Pierce™
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Neuronal Isolation Enzyme (with Papain)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: papain