Learn More
Thermo Scientific™ Solución de sustrato NBT/BCIP 1-Step™
Polvos y soluciones preparadas de tetrazolio nitroazul y 5-bromo-4-cloro-3'-indolifosfato para la detección cromogénica de sondas de fosfatasa alcalina.
Marca: Thermo Scientific™ 34042
242.25 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg
Descripción
Los sustratos NBT y BCIP Thermo Scientific™ Pierce son polvos y soluciones preparadas de tetrazolio nitroazul y 5-bromo-4 -cloro-3'-indolfosfato para tinción de transferencia cromogénica e IHQ con sondas de fosfatasa alcalina.
La combinación de NBT (cloruro de nitroazul de tetrazolio) y BCIP (sal de p-toluidina de 5-bromo-4-cloro-3'-indolilfosfato) produce un precipitado de color negro morado intenso e insoluble al reaccionar con la fosfatasa alcalina, un conjugado enzimático popular para sondas de anticuerpos. Los polvos de NBT y BCIP de Pierce están disponibles individualmente y en dos soluciones prácticas y listas para su uso (con y sin un supresor de levamisol de actividad de fosfatasa endógena).Características destacadas:
Sustrato de AP: para la detección de actividad de la fosfatasa alcalina en medios sólidos, incluidas membranas de nitrocelulosa y PVDF, así como muestras de tejido fijado
Cromogénico: no necesita ningún equipo especial para su visualización; produce un precipitado de color negro morado que es fácil de fotografiar
Opciones de envasado: escoja los polvos de NBT y BCIP individuales, o las soluciones preformuladas y listas para su uso con o sin supresor levamisol
NBT/BCIP 1-Step™
- Ideales para aplicaciones en inmunotransferencia
- Variabilidad mínima entre ensayos
Supresor 1-Step NBT/BCIP Plus
- Ideal para tinción de tejidos analizados con fosfatasa alcalina de intestino de ternera sin la interferencia causada por fosfatasas endógenas
- Contiene levamisol 1 mM para inhibir la actividad fosfatasa endógena
Especificaciones
Solución de sustrato NBT/BCIP 1-Step Pierce | |
Colorimétrico | |
Nitrocelulosa, PVDF | |
250 ml | |
Fosfatasa alcalina |
Sustrato | |
Mediciones | |
1-Step™ | |
Fosfatasa alcalina | |
Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.