Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Coated High Capacity Plates
Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin High Binding Capacity (HBC) Coated Plates are pre-blocked and ready-to-use polystyrene microplates for assays involving biotinylated antibodies or biotin-labeled molecules.
Marca: Thermo Scientific™ 15513
Descripción
Biotin-binding plates are ideal for applications when direct adsorption to polystyrene denatures antibodies or the target molecule. Thermo Scientific NeutrAvidin Protein is avidin that has been deglycosylated to prevent nonspecific lectin-binding. With a near-neutral pI (6.3), this results in lower nonspecific interactions in certain applications compared with streptavidin. NeutrAvidin Protein lacks the bacterial RYD sequence found on streptavidin, which eliminates nonspecific binding due to the RGD binding domain of adhesion receptors present in a variety of cells.
Las placas de alta capacidad revestidas con Thermo Scientific NeutrAvidin™ están diseñadas para unir oligonucleótidos biotinilados y péptidos con una mayor eficacia de unión que otras placas disponibles en el mercado.
Las características de las placas recubiertas Thermo Scientific Pierce incluyen:
- Tecnología única de recubrimiento de placas: ofrece una alta capacidad de carga y unión
- Proteína NeutrAvidin: las placas revestidas tienen hasta el doble de capacidad de unión que las placas típicas
- Resistentes y sensibles: la proteína NeutrAvidin produce una unión menos inespecífica para relaciones señal-ruido mejoradas
- Rango dinámico más amplio: amplía el intervalo cuantitativo, por lo que hay menos necesidad de realizar diluciones
- Ahorro de tiempo: placas prebloqueadas para reducir el número de pasos del ensayo
- Formatos de ensayo flexibles: elija entre formatos de 96 y 384 pocillos en una variedad de colores
La tecnología patentada de recubrimiento de placas que se utiliza para fabricar estas placas recubiertas Thermo Scientific Pierce produce placas de alta capacidad con un límite de detección más amplio que las placas con una capacidad de unión normal. La curva estándar muestra una mayor linealidad para detectar pequeñas moléculas biotiniladas, como péptidos y oligonucleótidos, lo que resulta en una mayor precisión de los ensayos.
Para la detección de concentraciones bajas (ng/ml) de anticuerpos biotinilados y otras proteínas, consulte
Placas de alta sensibilidad recubiertas de Pierce™ NeutrAvidin™, transparentes, tira de 8 pocillos
Especificaciones
Alta capacidad, afinidad | |
Negro, 384 pocillos | |
NeutrAvidin™, Pierce™ | |
Microplaca | |
384 | |
5 placas | |
5 plates |
Tras su recepción, almacenar las placas a 4°C en bolsas sin abrir. Una vez abiertas, colocar las placas sin utilizar en una bolsa resellable con desecante y guardarlas a 4°C. | |
Fluorescencia | |
Negro | |
Poliestireno | |
Proteína Neutravidin | |
Tampón SuperBlock™ |