Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Sensitivity NeutrAvidin™-HRP
Proteína NeutrAvidin conjugada con peroxidasa especialmente preparada para la máxima amplificación de señal con una alta relación señal-ruido en una solución lista para usar.
272.00€ - 1390.00€
Especificaciones
Molécula diana | Biotina |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: 2 °C a 8 °C. |
Especificidad | Biotina |
Método de detección | Colorimétrico, quimioluminiscente, quimiofluorescente |
Enzima | HRP (peroxidasa de rábano picante) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10666914
|
Thermo Scientific™
31030 |
0,5 ml |
272.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10361084
|
Thermo Scientific™
31032 |
5 mL |
1390.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Thermo Scientific™ Pierce High Sensitivity NeutrAvidin HRP Conjugate es una forma conjugada con peroxidasa especialmente preparada de proteína de unión a biotina de avidina que proporciona amplificación de señal como poli-HRP y una estabilidad de almacenamiento excepcional.
Esta variedad especialmente fabricada de proteína estreptavidina conjugada con HRP satisface las demandas de los científicos actuales de una detección más sensible en aplicaciones ELISA y Western Blotting. El conjugado es apto para su uso con sustratos quimioluminiscentes, quimiofluorescentes o colorimétricos. Cada conjugado de HRP de alta sensibilidad se envasa en una solución estabilizada fácil de usar que permite un almacenamiento conveniente a 4 °C durante al menos un año.Características destacadas:
Proteína NeutrAvidin: una forma especialmente desglicosilada de avidina que proporciona una unión altamente específica de fondo bajo de anticuerpos biotinilados en numerosas aplicaciones
Alta sensibilidad: detecte bajos niveles de objetivo sin fondo; obtenga altas relaciones señal-ruido
Uso rentable: utilice menos conjugado en aplicaciones Western Blotting y ELISA con excelentes resultados
Flexible: compatible con los sustratos de peroxidasa quimioluminiscentes, fluorescentes y colorimétricos típicos
Práctico: formato líquido estabilizado listo para usar, por lo que no hay que esperar para que se descongele y no hay necesidad de alícuota
Especificaciones
Biotina | |
Biotina | |
HRP (peroxidasa de rábano picante) | |
Western blotting, ELISA | |
HRP (peroxidasa de rábano picante) |
Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: 2 °C a 8 °C. | |
Colorimétrico, quimioluminiscente, quimiofluorescente | |
Líquido | |
Pierce™ |