Learn More
Pierce™ Pierce™ Ni-NTA Magnetic Agarose Beads
Los gránulos magnéticos de agarosa y Ni-NTA Thermo Scientific™ Pierce™ proporcionan un método rápido y práctico para la purificación de proteínas recombinantes etiquetadas con His
319.00€ - 1186.00€
Especificaciones
Condiciones de envío | Hielo húmedo |
---|---|
Formulario | Suspensión líquida |
Línea de productos | Pierce™ |
Forma de proteína | Recombinante |
Tipo | Gránulos de agarosa magnética |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15656144
|
Pierce™
78605 |
4 ml |
319.00€
1 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15666144
|
Pierce™
78606 |
20 ml |
1186.00€
5 ml |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Características del producto:Los gránulos magnéticos de agarosa y Ni-NTA se utilizan en la purificación por afinidad a pequeña escala, así como en la detección de elevado procesamiento de proteínas recombinantes etiquetadas con His. El marcador de polihistidina es el marcador de afinidad más conocido y se compone típicamente de seis residuos consecutivos de histidina (6 x His). Las proteínas marcadas se sobreexpresan en diversos sistemas diferentes, más habitualmente en bacterias, y se purifican mediante lisados celulares tales como los obtenidos con los reactivos de extracción de proteínas bacterianas Thermo Scientific B-PER. La purificación de estas proteínas etiquetadas con His se consigue utilizando quelato de NTA cargado con níquel, que se coordina con las cadenas laterales de histidina. El quelato de NTA contiene cuatro lugares de unión de metal, lo que permite una lixiviación baja de iones metálicos y una elevada capacidad de unión. El protocolo de estos gránulos de agarosa y Ni-NTA se ha optimizado para permitir una alta pureza de las proteínas aisladas etiquetadas con His.
- Alta capacidad: suficiente para procedimientos de purificación tanto rutinarios como exigentes; une >70 mg de proteína marcada con 6xHis por ml de resina asentada.
- Gránulos de alto rendimiento y reproducibles: los gránulos de magnetita (Fe3O4) superparamagnéticos y sin agregados proporcionan una uniformidad excepcional para aplicaciones de purificación de HTS manuales y automatizadas.
- Baja capacidad de unión no específica: un protocolo de purificación con resultados optimizados da como resultado una purificación de proteínas marcadas de mayor calidad.
- Versátil: purificación de proteínas en condiciones naturales o de desnaturalización.
- Compatible: se utiliza con reactivos de lisis celular Thermo Scientific y una gran variedad de aditivos de tampón.
Aplicaciones:
- Aislamiento y purificación de proteínas
- Purificación de proteínas de alto rendimiento con un procesador de partículas magnéticas automatizado
Especificaciones
Hielo húmedo | |
Pierce™ | |
Gránulos de agarosa magnética | |
Frasco |
Suspensión líquida | |
Recombinante | |
Quelato metálico, níquel divalente |