Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Nickel Coated Plates
Las placas recubiertas de níquel Thermo Scientific™ Pierce proporcionan un formato sencillo para unir las proteínas de fusión etiquetadas con His en el ELISA y otros ensayos en placas que implican interacciones proteicas de proteínas recombinantes expresadas.
Marca: Thermo Scientific™ 15242
307.80 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Estas placas recubiertas de quelato Ni(2+) son ideales para analizar proteínas de fusión marcadas con polihistidina mediante métodos basados en ELISA. Las proteínas que contienen una sucesión de varios restos de histidina en el extremo amino o carboxilo tienen una fuerte afinidad de unión al metal. Los lisados bacterianos que contienen proteínas de fusión etiquetadas con polihistidina pueden añadirse directamente a las placas sin necesidad de bloqueo. Pueden utilizarse placas transparentes, blancas o negras con los métodos de detección colorimétricos, quimioluminiscentes o fluorescentes, respectivamente.
Las placas blancas recubiertas de níquel Thermo Scientific Pierce de 96 pocillos proporcionan un formato sencillo para unir las proteínas de fusión marcadas con His en ensayos ELISA y otros ensayos en placas que implican interacciones proteicas de proteínas recombinantes expresadas. Estas placas blancas se pueden utilizar con métodos de detección quimioluminiscentes.Las características de las placas recubiertas de níquel Pierce incluyen:
• La superficie activada de Ni2+ permite la unión de quelatos metálicos de proteínas marcadas con His.
• Los detergentes utilizados para lisar las células no inhiben la unión a placas activadas, como sucede con el poliestireno corriente.
• Mejor unión para ensayos sensibles en comparación con otras placas activadas con níquel disponibles en el mercado
• Límite de detección: 1 ng de proteína de fusión de polihistidina
• Capacidad de unión: aproximadamente 9 pmol de proteína marcada con His (27 kDa) por pocillo
• Nivel de activación: 200 µl
Estas placas recubiertas de quelato Ni(2+) son ideales para analizar proteínas de fusión marcadas con polihistidina mediante métodos basados en ELISA. Las proteínas que contienen una sucesión de varios restos de histidina en el extremo amino o carboxilo tienen una fuerte afinidad de unión al metal. Los lisados bacterianos que contienen proteínas de fusión etiquetadas con polihistidina pueden añadirse directamente a las placas sin necesidad de bloqueo.
Especificaciones
Capacidad estándar, afinidad | |
Blanco, 96 pocillos | |
5 placas | |
Blanco | |
Poliestireno | |
96 | |
Tampón Blocker™ BSA |
Tras su recepción, almacenar las placas a 4°C en bolsas sin abrir. Una vez abiertas, colocar las placas sin utilizar en una bolsa resellable con desecante y guardarlas a 4°C. | |
Quimioluminiscencia | |
Pierce™ | |
Microplaca | |
200 μl | |
Níquel divalente, quelato metálico |