Learn More
Thermo Scientific™ Ninhidrina Pierce™ (2,2-dihidroxi-1H-indeno-1,3(2H)-diona)
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Descripción
La Ninhidrina Thermo Scientific™ Pierce es un reactivo de detección colorimétrica aminorreactivo clásico para la detección de proteínas y el análisis de aminoácidos.
Características destacadas:
- Se utiliza en cromatografía de aminoácidos
- Ofrece una excelente respuesta de color y bajo nivel de fondo
Aviso sobre pedidos:
Indefinidamente estable. No es preciso refrigerarlo. Mantenga el frasco herméticamente sellado. Evite la exposición directa a la luz solar y al amoniaco.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Ninhidrina |
| Reactividad química | Amina |
| Línea de productos | Pierce |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar bajo llave en un área independiente y aprobada. Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: De 20C a 25 °C. |
| Etiqueta o tinte | Otra etiqueta o colorante |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Cantidad | 500 g |