Learn More
Thermo Scientific™ Comprimidos de sustrato de OPD (diclorhidrato de o-fenilendiamina)
Sustrato soluble en agua para la peroxidasa de rábano (HRP) que produce un producto amarillo anaranjado detectable a 492 nm por los lectores de placas ELISA.
Marca: Thermo Scientific™ 34006
188.44 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg
Descripción
La OPD Thermo Scientific™ Pierce es un sustrato soluble en agua para la peroxidasa de rábano (HRP) que produce un producto amarillo anaranjado detectable a 492 nm por los lectores de placas ELISA.
La OPD (diclorhidrato de o-fenilendiamina) produce un producto amarillo anaranjado soluble en agua cuando se reacciona con la peroxidasa con una absorbencia máxima de 492 nm. La OPD se puede disolver fácilmente en un tampón de sustrato como el tampón de sustrato de peróxido estable Thermo Scientific (n.º de pieza 34062).Características destacadas:
- Producto soluble en agua cuando se reacciona con peroxidasa
- Absorbencia máxima de 492 nm
Especificaciones
Pastillas de OPD Pierce | |
Colorimétrico | |
HRP (peroxidasa de rábano picante) |
Sustrato ELISA | |
Sustrato químico | |
Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |
Seguridad y manipulación
- OPD Substrate Tablets (o-phenylenediamine dihydrochloride)
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 4-chloro-1-naphthol
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.