Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de centrifugación y desalado de péptidos Pierce™
Las columnas de centrifugación y desalado de péptidos Pierce proporcionan una forma cómoda y reproducible de desalar y eliminar contaminantes de las muestras de péptidos antes del análisis mediante espectrometría de masas.
Marca:  Thermo Scientific™ 89851
439.85 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15848521
  • 468.00€ / paquete de 50
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Las columnas de centrifugación y desalado de péptidos Thermo Scientific Pierce están listas para usar y permiten la desalación eficaz de muestras de péptidos tras la digestión enzimática. La resina hidrófoba a base de polímeros contenida en cada columna proporciona excelentes características de unión y recuperación para muestras de péptidos en preparación para la espectrometría de masas y otros métodos. Cada columna de centrifugación puede unir de 5 μg a 5 mg de péptidos nativos y marcados con TMT. El formato de columna de centrifugación permite procesar varias muestras (de 10 a 300 μl cada una) en paralelo en aproximadamente 30 minutos.
La espectrometría de masas es esencial para el estudio de compuestos biológicos. Sin embargo, muchos de los tampones y reactivos utilizados durante la preparación de muestras interfieren con el análisis de espectrometría de masas, lo que dará lugar a espectros de mala calidad y a una menor sensibilidad. Las columnas de centrifugación y desalado de péptidos Pierce están diseñadas para eliminar muchos de los contaminantes de las muestras hidrofílicas que interfieren con una mínima pérdida de muestras, lo que permite un análisis sensible y completo de muestras de proteínas digeridas mediante espectrometría de masas.
Eliminan los contaminantes que interfieren con MS: reduce significativamente la supresión de la señal y mejora la sensibilidad en espectrometría de masas
Elevada capacidad de unión: resina hidrófoba basada en polímero que permite una excelente recuperación de cargas de péptidos de 5 µg hasta un máximo de 5 mg de péptidos nativos y marcados con TMT
Facilidad de uso: la resina se proporciona en un formato de columna de centrifugación de un solo uso que se ajusta a muchos tubos comunes de 2 ml
Compatibilidad: la resina se valida con una variedad de muestras complejas, incluyendo péptidos marcados con TMT y es estable en condiciones de pH extremas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de desalado de centrifugación
Almacenar a 2–8 °C.
Péptido
Columna de centrifugación
Pierce™
Temperatura ambiente
Espectrometría de masas
50 columnas
Documentos
Manuals
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas de centrifugación y desalado de péptidos Pierce™ > Columna de desalinización por centrifugación, 50 columnas