Learn More
Thermo Scientific™ Phenol:Chloroform + Tris Buffer
Realice extracciones de ADN con esta mezcla de fenol:cloroformo:alcohol isoamilo (25:24:1), acompañada de un tampón para equilibrar la solución a pH 6,7 o pH 8,0.
115.00€ - 260.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: 2 a 8 °C. |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Extracción de ADN |
Tipo de producto | Tampón de cloroformo y Tris de fenol |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11886714
|
Thermo Scientific™
17908 |
100 mL |
115.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11896714
|
Thermo Scientific™
17909 |
400 mL |
260.00€
400 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El fenol-cloroformo Thermo Scientific™ Pierce se suministra con fenol premezclado con alcohol isoamilo y cloroformo (25:24:1) y el frasco de tampón que lo acompaña para equilibrar a pH 6,7 o pH 8,0.
El fenol-cloroformo Thermo Scientific Piercese suministra con fenol premezclado con alcohol isoamilo y cloroformo (25:24:1) y el frasco de tampón que lo acompaña para equilibrar a pH 6,7 o pH 8,0.
Características destacadas:
- Ofrece un rendimiento excelente y sin nucleasas
- El fenol se suministra premezclado con cloroformo:alcohol isoamilo (25:24:1)
- Se suministra a pH 6,7 para extracciones especiales de ADN de pH inferior; para la mayoría de las aplicaciones de ADN, se debe añadir el tampón alcalino (incluido) para producir un pH de 8,0
Especificaciones
Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: 2 a 8 °C. | |
Extracción de ADN | |
Tampón de cloroformo y Tris de fenol | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
- Phenol:Chloroform + Tris Buffer
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Phenol, trichloromethane, 3-methylbutan-1-ol