Learn More
Thermo Scientific™ PITC (fenilisotiocianato) (reactivo de Edman)
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
10 ML
Descripción
El PITC (fenilisotiocianato) Thermo Scientific™ Pierce es un reactivo de alta pureza para la derivatización cuantitativa precolumna de aminoácidos por HPLC de fase reversa.
Características destacadas:
- También conocido como reactivo de Edman
- Reacciona de inmediato con aminoácidos en un intervalo de 5 a 10 minutos a temperatura ambiente
- Los derivados de feniltiocarbamil resultantes pueden separarse y cuantificarse en 30 minutos utilizando HPLC de fase reversa para generar productos estables con todos los aminoácidos, incluida la prolina
Aviso sobre pedidos:
La X de la tabla de pedidos indica que se aplican gastos por el envío de materiales peligrosos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | PITC |
| Reactividad química | Amina |
| Contenido y almacenamiento | Al recibirlo, almacénelo a temperatura ambiente. |
| Etiqueta o tinte | Otra etiqueta o colorante |
| Cantidad | 10 x 1 ml |
| Formulario | Líquido |