Learn More
Thermo Scientific™ EDC (1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida hidrocloruro) Pierce™ de alta calidad
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
500 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
500 GR
Descripción
Optimice las aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales con el EDC Thermo ScientificTM PierceTM de alta calidad y caracterización específica, nuestra formulación de máxima calidad de este conocido entrecruzador de carbodiimida.
- La formulación de gran calidad de este famoso entrecruzador de carbodiimida, con características especiales para aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales.
- En comparación con el producto de calidad estándar, la EDC de alta calidad proporciona una calidad y un soporte de producto más claramente definidos.
- Un entrecruzador de carbodiimida soluble en agua que activa los grupos carboxilos para la reacción espontánea con aminas primarias, lo que activa la inmovilización de péptidos y la conjugación de proteínas portadoras de hapteno.
- En presencia de N-hidroxisulfosucinimida (Sulfo-NHS), la EDC se puede utilizar para convertir grupos carboxilos en ésteres Sulfo-NHS reactivos a aminas.
- Almacenar desecado a -20 °C
Características de la EDC de alta calidad
- Alta calidad: identidad de alta calidad y pureza confirmada por varias pruebas
- Integridad del producto: nivel mejorado de pruebas y caracterización en comparación con la versión estándar
- Retención de lote: amplio suministro de lotes pasados retenidos para garantizar pruebas de procesos futuros
- Gestión de cambios: servicio de notificación de control de cambios (CCN)
- Fabricación uniforme: revisión de la documentación de fabricación específica del lote
Aplicaciones
- Conjugar grupos aminos y carboxilos entre péptidos y proteínas
- Asociar haptenos con proteínas de transporte inmunogénicas
- Inmovilizar antígenos peptídicos en anticuerpos purificados por afinidad
- Crear compuestos de etiquetado reactivos a aminas activados por NHS
- Entrecruzar proteínas con superficies o gránulos revestidos de carboxilo
- Active las nanopartículas con ésteres de Sulfo-NHS reactivos a aminas
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad química | Amino-carboxilo |
| Cleavable | No |
| Peso molecular | 191,7 de infrarrojo |
| Pegilado | No |
| Longitud del brazo del separador | 0,0 Å |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C. |
| Permeabilidad celular | No |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Línea de productos | Pierce |
| Método de etiquetado | Etiqueta química |
| Mostrar más |