Learn More
Thermo Scientific™ TCEP-HCl Pierce™ de alta calidad
Optimice las aplicaciones donde la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales con nuestra formulación de máxima calidad de este agente reductor de disulfuro.
99.50€ - 4035.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Tras la recepción, almacenar el producto a temperatura ambiente en un recipiente sellado para evitar la oxidación. El producto se envía a temperatura ambiente. |
---|---|
Línea de productos | Pierce™ |
Tipo de producto | Reactivo reductor de disulfuro |
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15295763
|
Thermo Scientific™
PG82080 |
1 g |
99.50€
1 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15225773
|
Thermo Scientific™
PG82089 |
10g |
618.00€
10 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15235773
|
Thermo Scientific™
PG82090 |
100 g |
4035.00€
100 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Optimice las aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales con el TCEP-HCI de alta calidad Thermo Scientific™ Pierce™, nuestra formulación de mayor calidad de este famoso agente reductor de disulfuro, especialmente caracterizado.
TCEP-HCl de alta calidad Thermo Scientific Pierce es nuestra formulación de máxima calidad de este agente reductor de disulfuro, especialmente caracterizado para aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales.
En comparación con el producto de calidad estándar, el SPDP de alta calidad proporciona una calidad y un soporte de producto más claramente definidos al incluir: a) más pruebas analíticas y caracterización de productos, b) más información específica de lotes y revisión de garantía de calidad, c) amplia retención de muestras de lotes y d) notificación de control de cambios. TCEP-HCl es clorhidrato de tris(2-carboxietil)fosfina puro y cristalino, un compuesto sin tiol que es altamente eficaz en la reducción de los enlaces disulfuro de proteínas y péptidos, y es inodoro y estable. TCEP reduce selectiva y completamente incluso los disulfuros de alquilo solubles en agua más estables en un amplio intervalo de pH.
Características destacadas:- TCEP: un agente reductor potente, inodoro y sin tiol para la escisión de enlaces de disulfuro
- Alta calidad: identidad y pureza confirmadas mediante múltiples pruebas, incluida la RMN cuantitativa
- Integridad del producto: nivel mejorado de pruebas y caracterización comparados con la versión estándar
- Retención de lote: amplio suministro de lotes pasados retenidos para garantizar pruebas de procesos futuros
- Gestión de cambios: servicio de notificación de control de cambios (CCN)
- Fabricación uniforme: revisión de la documentación de fabricación específica del lote
- Inodoro: a diferencia de DTT o BME, TCEP no tiene olor, por lo que las reducciones se pueden llevar a cabo en la mesa de trabajo y son más prácticas.
- Estable en el aire: la estabilidad inherente del el TCEP elimina .a necesidad de cualquier precaución especial para evitar la oxidación al manipular, usar o almacenar TCEP.
- Eficaz: para la mayoría de las aplicaciones, de 5 a 50 mM de TCEP proporcionan el exceso molar suficiente para reducir de forma eficaz los puentes de péptidos o proteínas disulfuro en unos pocos minutos y a temperatura ambiente.
- Compatible: con TCEP, no es necesario eliminar el agente reductor antes de la mayoría de las aplicaciones (por ejemplo, en la purificación de proteínas marcadas con histidina o en las conjugaciones de maleimida).
Especificaciones
Tras la recepción, almacenar el producto a temperatura ambiente en un recipiente sellado para evitar la oxidación. El producto se envía a temperatura ambiente. | |
Pierce™ | |
Reactivo reductor de disulfuro |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.