Descripción
El marcador de peso molecular de proteínas preteñido Thermo Scientific™ es una mezcla de seis proteínas naturales teñidas de azul (de 20 kDa a 120 kDa) para usar como patrones de tamaño en la electroforesis de proteínas (SDS-PAGE).
Características destacadas:
Intervalo de tamaños: seis proteínas con un tamaño de 20 a 120 kDa
Producto listo para su uso: se suministra en tampón de carga para su carga directa en geles
Preteñido: para una visualización directa durante la electroforesis
Calidad probada: cada lote se evalúa mediante SDS-PAGE e inmunoelectrotransferencia
Incluye:
Proteínas teñidas con colorante en 62,5 mM Tris-HCl (pH 7,5 a 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 10 mM DTT, 1,5 mM NaN3 y 33 % glicerol; Proteínas componentes: beta-galactosidasa (120 kDa), seroalbúmina bovina (85 kDa), ovoalbúmina (50 kDa), anhidrasa carbónica (35 kDa), beta-lactoglobulina (25 kDa), lisozima (20 kDa)
Recomendada para:
Supervisión de la migración de proteínas durante la electroforesis en gel de poliacrilamida, supervisión de la transferencia de proteínas en las membranas tras inmunotransferencia (Western blot), dimensionamiento de proteínas en geles de poliacrilamida-SDS e inmunotransferencia (Western blot)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Tampón de almacenamiento: Tris · H3PO4 de 62,5 mM (pH 7,5 a 25°C), EDTA de 1 mM, SDS al 2 % (w/v), DTT de 1 mM, NaN3 de 1,5 mM y glicerol al 33 % (v/v). Tras su recepción, conservar a -20 °C. El producto se envía con un paquete de hielo. |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Number of Markers | 6 |
| Tipo de producto | Marcadores moleculares de proteínas |
| Listo para cargar | Sí |
| Intervalo de tamaños | De 20 a 120 kDa |
| Tipo de tinción | Un color: Azul |
| Compatibilidad del gel | Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles SDS-PAGE |
| Peso molecular | 120, 85, 50, 35, 25, 20 kDa |
| Línea de productos | Pierce |
| Mostrar más |