Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Colorimetric Protease Assay Kit
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los kits de ensayos de proteasas Thermo Scientific™ Pierce miden la actividad de las proteasas totales en las muestras, lo que permite evaluar el progreso de procedimientos de aislamiento de proteasas o cuantificar la contaminación por proteasas en muestras biológicas.
Características destacadas:
Sustrato de caseína: mide la actividad de cualquier proteasa que escinda la caseína en fragmentos peptídicos
Patrón de tripsina: cuantifica la actividad proteasa en relación con la tripsina, una referencia universalmente aceptada
Sensible: 1000 veces más sensible que los ensayos que utilizan formas no modificadas de caseína
Sencillo y rápido: los protocolos para tubos de ensayos y para microplacas se realizan en menos de una hora
Homogéneo: con pasos de adición solamente; no requiere pasos de separación, transferencia o parada
Personalizable: permite adaptar fácilmente el tiempo, la temperatura y el pH para optimizar la sensibilidad a las proteasas de interés
- Sustrato: caseína succinilada (no disponible por separado)
- Base del ensayo: detección de aminas primarias resultantes de la proteólisis
- Reactivo de detección: ácido trinitrobencenosulfónico (TNBSA)
- Medición: absorbencia a 450 nm (lector de placas o espectrofotómetro)
- Sustrato: caseína etiquetada con fluoresceína (FITC-caseína); disponible por separado con la referencia 23267
- Base del ensayo: cambio en la resonancia de la fluorescencia (FRET) o la polarización de la fluorescencia (FP)
- Medición: instrumento con filtros de excitación y emisión de fluoresceína (485/538 nm)
Incluye:
Caseína modificada, patrón de tripsina y solución salina tamponada con Tris (ambos kits); solución de TNBSA (referencia 23263 solamente)
Recomendada para:
Evaluar la integridad funcional y el progreso global de la purificación de proteasas; Cuantificar la contaminación por proteasas en muestras de proteínas; Caracterizar la actividad de proteasas poco comunes mediante comparación con tripsina; Evaluar las condiciones de los tampones en relación con sus efectos sobre la función y la actividad de las proteasas
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: 250 ensayos de microplacas con un lector de placas estándar (absorbencia a 450 nm) • Caseína succinilada, 5 x 10 mg • Solución TNBSA, 2 ml • Patrón de tripsina TPCK, 50 mg • Paquete de tampones de borato (hace 500 ml), 1 paquete Almacenar a 4 °C. |
| ensayo | Ensayo de proteasa |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Formato del kit de inmunoensayo | Placa de 96 pocillos |
| Línea de productos | Pierce |
| Tipo de producto | Ensayos de actividad de proteínas |
| Sustrato | Caseína |
| Propiedades de sustrato | Sustrato basado en proteínas |
| Tipo de sustrato | Sustrato de proteasa |
| Suficiente para | 250 ensayos en microplaca |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Pierce Colorimetric Protease Assay Kit
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- MIXTURE LIST-Contém: Methyl alcohol, Trypsin, Sodium tetraboratedecahydrate, Boric acid (H3BO3)